Hydrogenperoxid 30% stabilised til syntese, Sigma-Aldrich®
Leverandør: Merck
Certifikater
Om denne vare
CAS nummer:7722-84-1
:
Formel:H₂O₂
MDL nummer:MFCD00011333
Kogende Pt:∼107 °C (1013 hPa)
Smeltende Pt:< 0 °C
Tæthed:1,11 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur:Stue temperatur
ADR:5.1 (8),II
:M-Clarity™ quality level = MQ200
:34.01 g/mol
EINECS:231-765-0
FN:2014
:GHS05
:GHS07
Specifikationstestresultater
- Melting Point:-26 °C
- Boiling Point:107 °C (1013 hPa)
- Vapor Pressure:18 hPa (20 °C)
- Density:1.11 g/cm3 (20 °C)
- pH:2 - 4 (H2O, 20 °C)
- Synonyms:Perhydrol
Specifikationstestresultater
Relateret information
Certifikater
Søg efter partinummerMERC8.22287.1000_TDS_EN ProductPage_822287
Produktspecifikation
msds_822287
SDS
Frequently Bought Together