Valideringsflasker, Nalgene®
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Valideringsflasker, Nalgene®
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Certifikater
Om denne vare
PC, clear, with PP screw cap.
- Thick walls
- Non-toxic
- Fully autoclavable
Validation bottles provide material compatibility validation when scaling up production to vessels of larger sizes.
3 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
PC, clear, with PP screw cap.
- Thick walls
- Non-toxic
- Fully autoclavable
Validation bottles provide material compatibility validation when scaling up production to vessels of larger sizes.
Specifications for Product Family
Specifikationer
- Catalog No:
- NALGDS2127-0250
- NALGDS2127-0030
- NALGDS2127-2000
- Environmentally Preferable:
- Lav fremstillingspåvirkning
- Lav fremstillingspåvirkning
- Lav fremstillingspåvirkning
- Miljøcertificering:
- NAR Certificate of Retirement
- NAR Certificate of Retirement
- NAR Certificate of Retirement
Specifikationer
Product Family Options
Produktinformation
- KapacitetGevindHals indv. ØHøjdeUdv.ØTilgængelighedPrice
- Specifikationer:
Lav fremstillingspåvirkning More
Specifications
Cat. No.NALGDS2127-0250Environmentally PreferableLav fremstillingspåvirkningMiljøcertificeringNAR Certificate of RetirementLav fremstillingspåvirkning - Specifikationer:
Lav fremstillingspåvirkning More
Specifications
Cat. No.NALGDS2127-0030Environmentally PreferableLav fremstillingspåvirkningMiljøcertificeringNAR Certificate of RetirementLav fremstillingspåvirkning - Specifikationer:
Lav fremstillingspåvirkning More
Specifications
Cat. No.NALGDS2127-2000Environmentally PreferableLav fremstillingspåvirkningMiljøcertificeringNAR Certificate of RetirementLav fremstillingspåvirkning