Orders LinkContactUsLinkComponent
Valideringsflasker, Nalgene®
Valideringsflasker, Nalgene®
   Bæredygtige muligheder
Leverandør:   Thermo Fisher Scientific
Valideringsflasker, Nalgene®
   Bæredygtige muligheder
Certifikater
Valideringsflasker, Nalgene®
3 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
PC, clear, with PP screw cap.
  • Thick walls
  • Non-toxic
  • Fully autoclavable
Validation bottles provide material compatibility validation when scaling up production to vessels of larger sizes.
Specifications for Product Family
Specifikationer
  • Catalog No:
  • NALGDS2127-0250
  • NALGDS2127-0030
  • NALGDS2127-2000
  • Environmentally Preferable:
  • Lav fremstillingspåvirkning
  • Lav fremstillingspåvirkning
  • Lav fremstillingspåvirkning
  • Miljøcertificering:
  • NAR Certificate of Retirement
  • NAR Certificate of Retirement
  • NAR Certificate of Retirement
Specifikationer
Product Family Options
Produktinformation
  • Kapacitet
    Gevind
    Hals indv. Ø
    Højde
    Udv.Ø
    Tilgængelighed
    Price
  • 250 ml
    53B
    45 mm
    135 mm
    74 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 6 Items
    1 * 6 Items - 4.480,00 kr
    4.480,00 kr
    1 * 6 Items
       4.480,00 kr
    Specifikationer:
      Lav fremstillingspåvirkning
    More
    Specifications
    Cat. No.
    NALGDS2127-0250
    Environmentally Preferable
    Lav fremstillingspåvirkning
    Miljøcertificering
    NAR Certificate of Retirement
      Lav fremstillingspåvirkning
  • 30 ml
    20-415
    14 mm
    75 mm
    32 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 30 Items
    1 * 30 Items - 6.750,00 kr
    6.750,00 kr
    1 * 30 Items
       6.750,00 kr
    Specifikationer:
      Lav fremstillingspåvirkning
    More
    Specifications
    Cat. No.
    NALGDS2127-0030
    Environmentally Preferable
    Lav fremstillingspåvirkning
    Miljøcertificering
    NAR Certificate of Retirement
      Lav fremstillingspåvirkning
  • 2000 ml
    53B
    42 mm
    270 mm
    123 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 12 Items
    1 * 12 Items - 6.240,00 kr
    6.240,00 kr
    1 * 12 Items
       6.240,00 kr
    Specifikationer:
      Lav fremstillingspåvirkning
    More
    Specifications
    Cat. No.
    NALGDS2127-2000
    Environmentally Preferable
    Lav fremstillingspåvirkning
    Miljøcertificering
    NAR Certificate of Retirement
      Lav fremstillingspåvirkning