Methanol-D4 99.8 atom % D + 0.03% (v/v) TMS til NMR spektroskopi
Katalog # ACRO351470075
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
CAS nummer:
Specifikationer
- Pakning:Ampoule
- Pakn:7,5 mL
- Seq:2065
- Pk Info:10 x 0.75 ml
Specifikationer
Specifikationstestresultater
- Appearance:Clear colorless Liquid
- Water:≤0.05 % (Coulometric)
- D-Enrichment:≥99.75 %
- TMS:0.020 to 0.040 %
Specifikationstestresultater
Om denne vare
:
:36.01 g/mol
Kogende Pt:65,3 °C (1013 hPa)
Smeltende Pt:–99 °C
Tæthed:0,888 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt:12 °C
Opbevaringstemperatur:Stue temperatur
EINECS:212-378-6
FN:1230
ADR:3,II
:GHS06
:GHS08
:GHS02
CAS nummer:811-98-3
Formel:D₃COD
MDL nummer:MFCD00044637