Pipette tips, universal, Corning®
Leverandør: Corning
Om denne vare
Corning® universal fit tips are designed to provide a reliable fit with all major brand pipettors.
- Beveled orifice helps ensure accurate fluid delivery
- All tips are certified RNase-/DNase-free and non pyrogenic
- Stack rack tips feature a stack of five racks, each containing 96 tips, for a total of 480 tips in a space-saving design
- Bulk packed tips are non sterile and very economical
1 to 200 µl universal fit tips are graduated at the 10 µl, 50 µl, and 100 µl volumes.
16 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
Corning® universal fit tips are designed to provide a reliable fit with all major brand pipettors.
- Beveled orifice helps ensure accurate fluid delivery
- All tips are certified RNase-/DNase-free and non pyrogenic
- Stack rack tips feature a stack of five racks, each containing 96 tips, for a total of 480 tips in a space-saving design
- Bulk packed tips are non sterile and very economical
1 to 200 µl universal fit tips are graduated at the 10 µl, 50 µl, and 100 µl volumes.
Specifications for Product Family
Specifikationer
- Catalog No:
- 613-4239
- 613-4240
- 613-4241
- 613-4246
- 613-4997
- 613-4998
- 613-4999
- 613-4247
- 613-4249
- 613-4250
- 613-5000
- 613-4248
- 613-5001
- 612-5007
- 613-5003
- 613-5500
- Environmentally Preferable:
- Lav fremstillingspåvirkning
- Lav fremstillingspåvirkning
- Lav fremstillingspåvirkning
- Lav fremstillingspåvirkning
- Lav fremstillingspåvirkning
- Lav fremstillingspåvirkning
- Lav fremstillingspåvirkning
- Lav fremstillingspåvirkning
- Lav fremstillingspåvirkning
- Lav fremstillingspåvirkning
- Lav fremstillingspåvirkning
- Lav fremstillingspåvirkning
- Lav fremstillingspåvirkning
- Lav fremstillingspåvirkning
- Lav fremstillingspåvirkning
- Lav fremstillingspåvirkning
- Miljøcertificering:
- I-RECs, ISO 14001 - Reynosa
- I-RECs, ISO 14001 - Reynosa
- I-RECs, ISO 14001 - Reynosa
- I-RECs, ISO 14001 - Reynosa
- I-RECs, ISO 14001 - Reynosa
- I-RECs, ISO 14001 - Reynosa
- I-RECs, ISO 14001 - Reynosa
- I-RECs, ISO 14001 - Reynosa
- I-RECs, ISO 14001 - Reynosa
- I-RECs, ISO 14001 - Reynosa
- I-RECs, ISO 14001 - Reynosa
- I-RECs, ISO 14001 - Reynosa
- I-RECs, ISO 14001 - Reynosa
- I-RECs, ISO 14001 - Reynosa
- I-RECs, ISO 14001 - Monterrey
- I-RECs, ISO 14001 - Reynosa
Specifikationer
Product Family Options
Produktinformation
- SpidstypeVolumenSterilSpits fargeFarvekodePakketTilgængelighedPrice
- Affaset åbning, rund1 - 200 µl-Transparent10 stakracks, 480 i hverLog ind for tilgængelighed1 * 4.800 Items2.790,00 krSpecifikationer:
Lav fremstillingspåvirkning More
Specifications
Cat. No.613-4239Environmentally PreferableLav fremstillingspåvirkningMiljøcertificeringI-RECs, ISO 14001 - ReynosaLav fremstillingspåvirkning - Affaset åbning, rund1 - 200 µl+Transparent10 stakracks, 480 i hverLog ind for tilgængelighed1 * 4.800 Items3.000,00 krSpecifikationer:
Lav fremstillingspåvirkning More
Specifications
Cat. No.613-4240Environmentally PreferableLav fremstillingspåvirkningMiljøcertificeringI-RECs, ISO 14001 - ReynosaLav fremstillingspåvirkning - Affaset åbning, rund1 - 200 µl-Transparent2 stakracks, 480 i hverLog ind for tilgængelighed1 * 960 Items690,00 krSpecifikationer:
Lav fremstillingspåvirkning More
Specifications
Cat. No.613-4241Environmentally PreferableLav fremstillingspåvirkningMiljøcertificeringI-RECs, ISO 14001 - ReynosaLav fremstillingspåvirkning - Affaset åbning, rund1 - 200 µl-TransparentBulkLog ind for tilgængelighed1 * 10.000 Items2.810,00 krSpecifikationer:
Lav fremstillingspåvirkning More
Specifications
Cat. No.613-4246Environmentally PreferableLav fremstillingspåvirkningMiljøcertificeringI-RECs, ISO 14001 - ReynosaLav fremstillingspåvirkning - Specifikationer:
Lav fremstillingspåvirkning More
Specifications
Cat. No.613-4997Environmentally PreferableLav fremstillingspåvirkningMiljøcertificeringI-RECs, ISO 14001 - ReynosaLav fremstillingspåvirkning - Affaset åbning, rund1 - 200 µl-Transparent10 racks, 96 i hverLog ind for tilgængelighed1 * 960 Items636,00 krSpecifikationer:
Lav fremstillingspåvirkning More
Specifications
Cat. No.613-4998Environmentally PreferableLav fremstillingspåvirkningMiljøcertificeringI-RECs, ISO 14001 - ReynosaLav fremstillingspåvirkning - Affaset åbning, rund1 - 200 µl+Transparent10 racks, 96 i hverLog ind for tilgængelighed1 * 960 Items715,00 krSpecifikationer:
Lav fremstillingspåvirkning More
Specifications
Cat. No.613-4999Environmentally PreferableLav fremstillingspåvirkningMiljøcertificeringI-RECs, ISO 14001 - ReynosaLav fremstillingspåvirkning - Specifikationer:
Lav fremstillingspåvirkning More
Specifications
Cat. No.613-4247Environmentally PreferableLav fremstillingspåvirkningMiljøcertificeringI-RECs, ISO 14001 - ReynosaLav fremstillingspåvirkning - Affaset åbning, rund1 - 200 µl+Yellow10 racks, 96 i hverLog ind for tilgængelighed1 * 960 Items739,00 krSpecifikationer:
Lav fremstillingspåvirkning More
Specifications
Cat. No.613-4249Environmentally PreferableLav fremstillingspåvirkningMiljøcertificeringI-RECs, ISO 14001 - ReynosaLav fremstillingspåvirkning - Affaset åbning, rund1 - 200 µl-Yellow10 racks, 96 i hverLog ind for tilgængelighed1 * 960 Items636,00 krSpecifikationer:
Lav fremstillingspåvirkning More
Specifications
Cat. No.613-4250Environmentally PreferableLav fremstillingspåvirkningMiljøcertificeringI-RECs, ISO 14001 - ReynosaLav fremstillingspåvirkning - Specifikationer:
Lav fremstillingspåvirkning More
Specifications
Cat. No.613-5000Environmentally PreferableLav fremstillingspåvirkningMiljøcertificeringI-RECs, ISO 14001 - ReynosaLav fremstillingspåvirkning - Specifikationer:
Lav fremstillingspåvirkning More
Specifications
Cat. No.613-4248Environmentally PreferableLav fremstillingspåvirkningMiljøcertificeringI-RECs, ISO 14001 - ReynosaLav fremstillingspåvirkning - Affaset åbning, rund100 - 1000 µl-Blue10 racks, 100 i hverLog ind for tilgængelighed1 * 1.000 Items682,00 krSpecifikationer:
Lav fremstillingspåvirkning More
Specifications
Cat. No.613-5001Environmentally PreferableLav fremstillingspåvirkningMiljøcertificeringI-RECs, ISO 14001 - ReynosaLav fremstillingspåvirkning - Specifikationer:
Lav fremstillingspåvirkning More
Specifications
Cat. No.612-5007Environmentally PreferableLav fremstillingspåvirkningMiljøcertificeringI-RECs, ISO 14001 - ReynosaLav fremstillingspåvirkning - Affaset åbning, rund100 - 1000 µl+Blue10 racks, 100 i hverLog ind for tilgængelighed1 * 1.000 Items937,00 krSpecifikationer:
Lav fremstillingspåvirkning More
Specifications
Cat. No.613-5003Environmentally PreferableLav fremstillingspåvirkningMiljøcertificeringI-RECs, ISO 14001 - MonterreyLav fremstillingspåvirkning - Affaset åbning, rund100 - 1000 µl-Blueblå10 hængslede racks, 100 i hverLog ind for tilgængelighed1 * 1.000 Items917,00 krSpecifikationer:
Lav fremstillingspåvirkning More
Specifications
Cat. No.613-5500Environmentally PreferableLav fremstillingspåvirkningMiljøcertificeringI-RECs, ISO 14001 - ReynosaLav fremstillingspåvirkning