Closed dome tanks
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Om denne vare
These dome tanks are designed for use as closed containment systems. Tanks feature a 150 mm neck opening fitted with a gasketed closure for secure sealing.
4 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
These dome tanks are designed for use as closed containment systems. Tanks feature a 150 mm neck opening fitted with a gasketed closure for secure sealing.
Specifications for Product Family
Specifikationer
- Catalog No:
- NALG2650-0020
- NALG2650-0030
- NALG2650-0055
- NALG2650-0100
- Environmentally Preferable:
- Lav fremstillingspåvirkning
- Lav fremstillingspåvirkning
- Lav fremstillingspåvirkning
- Lav fremstillingspåvirkning
- Miljøcertificering:
- NAR Certificate of Retirement
- NAR Certificate of Retirement
- NAR Certificate of Retirement
- NAR Certificate of Retirement
Specifikationer
Product Family Options
Produktinformation
- KapacitetØ udv. × HTilgængelighedPrice
- NALG2650-0020Lukket kuppelformet beholder med PP-låg med silikonepakning, halsåbning: 150 mmLukket kuppelformet beholder med PP-låg med silikonepakning, halsåbning: 150 mm75 l419×813 mmLog ind for tilgængelighed1 * 1 Items9.090,00 krSpecifikationer:
Lav fremstillingspåvirkning More
Specifications
Cat. No.NALG2650-0020Environmentally PreferableLav fremstillingspåvirkningMiljøcertificeringNAR Certificate of RetirementLav fremstillingspåvirkning - NALG2650-0030Lukket kuppelformet beholder med PP-låg med silikonepakning, halsåbning: 150 mmLukket kuppelformet beholder med PP-låg med silikonepakning, halsåbning: 150 mm115 l470×981 mmLog ind for tilgængelighed1 * 1 Items12.860,00 krSpecifikationer:
Lav fremstillingspåvirkning More
Specifications
Cat. No.NALG2650-0030Environmentally PreferableLav fremstillingspåvirkningMiljøcertificeringNAR Certificate of RetirementLav fremstillingspåvirkning - NALG2650-0055Lukket kuppelformet beholder med PP-låg med silikonepakning, halsåbning: 150 mmLukket kuppelformet beholder med PP-låg med silikonepakning, halsåbning: 150 mm210 l559×1099 mmLog ind for tilgængelighed1 * 1 Items15.800,00 krSpecifikationer:
Lav fremstillingspåvirkning More
Specifications
Cat. No.NALG2650-0055Environmentally PreferableLav fremstillingspåvirkningMiljøcertificeringNAR Certificate of RetirementLav fremstillingspåvirkning - NALG2650-0100Lukket kuppelformet beholder med PP-låg med silikonepakning, halsåbning: 150 mmLukket kuppelformet beholder med PP-låg med silikonepakning, halsåbning: 150 mm380 l724×1321 mmLog ind for tilgængelighed1 * 1 Items26.780,00 krSpecifikationer:
Lav fremstillingspåvirkning More
Specifications
Cat. No.NALG2650-0100Environmentally PreferableLav fremstillingspåvirkningMiljøcertificeringNAR Certificate of RetirementLav fremstillingspåvirkning
Accessories
Produktinformation
- Katalog #Cap størrelseTil flaskerTilgængelighedPrice
- med silikonepakning, halvmuffemed silikonepakning, halvmuffeNALG2651-0200152,3 mm75/115/ 210/380 lLog ind for tilgængelighed1 * 1 Items - 9.480,00 kr