Orders LinkContactUsLinkComponent
Handsker til renrum, nitril, sterile, Kimtech™ G3
Handsker til renrum, nitril, sterile, Kimtech™ G3
   Bæredygtige muligheder
Leverandør:   KIMBERLY CLARK
Handsker til renrum, nitril, sterile, Kimtech™ G3
Leverandør:  KIMBERLY CLARK
   Bæredygtige muligheder
Certifikater
Handsker til renrum, nitril, sterile, Kimtech™ G3
Handsker til renrum, nitril, sterile, Kimtech™ G3
6 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
Højre/venstre specifikke, sterile handsker med oprullede manchetter til brug i renrum.
  • Excellent dexterity and tactile sensitivity
  • Contains no natural rubber latex or silicone
  • Fully textured for improved grip
  • Low endotoxin levels
  • Validated to a Sterility Assurance Level (SAL) of 10⁻⁶
Velegnet til brug i renrum af klasse 1, ISO 3 eller M1,5.
Length: 300 mm
Thickness: 0,13 mm (palm)
Colour: White
Certifications: PPE Cat III (EU) 2016/425, EN 374-1 Type C (K), EN 374-5 (VIRUS), AQL 1.5
Emballering: Dobbeltemballeret i polyethylen til brug i rentrum. 1 par/pose, 20 par/ dobbeltpose, 10 dobbeltposer (200 par)/kasse
Specifications for Product Family
Specifikationer
  • Catalog No:
  • 112-4837
  • 112-4839
  • 112-4840
  • 112-4842
  • 112-4843
  • 112-4841
  • Ambidextrous/Hånd-specifik:
  • Hånd-specifik
  • Hånd-specifik
  • Hånd-specifik
  • Hånd-specifik
  • Hånd-specifik
  • Hånd-specifik
  • Environmentally Preferable:
  • Reduktion af affald
  • Reduktion af affald
  • Reduktion af affald
  • Reduktion af affald
  • Reduktion af affald
  • Reduktion af affald
  • Engangs/Genbrugelig:
  • Engangs
  • Engangs
  • Engangs
  • Engangs
  • Engangs
  • Engangs
  • Latex/latex-fri:
  • Latex-fri
  • Latex-fri
  • Latex-fri
  • Latex-fri
  • Latex-fri
  • Latex-fri
  • Med pudder/pudderfri:
  • Pudderfri
  • Pudderfri
  • Pudderfri
  • Pudderfri
  • Pudderfri
  • Pudderfri
  • Renrum klasse:
  • 1/ISO 3
  • 1/ISO 3
  • 1/ISO 3
  • 1/ISO 3
  • 1/ISO 3
  • 1/ISO 3
  • Manchet:
  • Rullet kant
  • Rullet kant
  • Rullet kant
  • Rullet kant
  • Rullet kant
  • Rullet kant
  • Manchet tykkelse:
  • 0,10 mm
  • 0,10 mm
  • 0,10 mm
  • 0,10 mm
  • 0,10 mm
  • 0,10 mm
  • Finger tykkelse:
  • 0,16 mm
  • 0,16 mm
  • 0,16 mm
  • 0,16 mm
  • 0,16 mm
  • 0,16 mm
  • Håndflade tykkelse:
  • 0,13 mm
  • 0,13 mm
  • 0,13 mm
  • 0,13 mm
  • 0,13 mm
  • 0,13 mm
  • EN norm:
  • EN 374-1 Type C (K), EN 374-5 (VIRUS)
  • EN 374-1 Type C (K), EN 374-5 (VIRUS)
  • EN 374-1 Type C (K), EN 374-5 (VIRUS)
  • EN 374-1 Type C (K), EN 374-5 (VIRUS)
  • EN 374-1 Type C (K), EN 374-5 (VIRUS)
  • EN 374-1 Type C (K), EN 374-5 (VIRUS)
Specifikationer
Product Family Options
Produktinformation
  • Handske størrelse
    Farve
    Længde
    Pakket
    Tilgængelighed
    Price
  • 6
    hvid
    300 mm
    10 bags, 20 pairs each
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 200 Par
    1 * 200 Par - 4.130,00 kr
    4.130,00 kr
    1 * 200 Par
       4.130,00 kr
    Specifikationer:
      Reduktion af affald
    More
    Specifications
    Cat. No.
    112-4837
    Ambidextrous/Hånd-specifik
    Hånd-specifik
    Environmentally Preferable
    Reduktion af affald
    Engangs/Genbrugelig
    Engangs
    Latex/latex-fri
    Latex-fri
    Med pudder/pudderfri
    Pudderfri
    Renrum klasse
    1/ISO 3
    Manchet
    Rullet kant
    Manchet tykkelse
    0,10 mm
    Finger tykkelse
    0,16 mm
    Håndflade tykkelse
    0,13 mm
    EN norm
    EN 374-1 Type C (K), EN 374-5 (VIRUS)
      Reduktion af affald
  • 7
    hvid
    300 mm
    10 bags, 20 pairs each
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 200 Par
    1 * 200 Par - 4.130,00 kr
    4.130,00 kr
    1 * 200 Par
       4.130,00 kr
    Specifikationer:
      Reduktion af affald
    More
    Specifications
    Cat. No.
    112-4839
    Ambidextrous/Hånd-specifik
    Hånd-specifik
    Environmentally Preferable
    Reduktion af affald
    Engangs/Genbrugelig
    Engangs
    Latex/latex-fri
    Latex-fri
    Med pudder/pudderfri
    Pudderfri
    Renrum klasse
    1/ISO 3
    Manchet
    Rullet kant
    Manchet tykkelse
    0,10 mm
    Finger tykkelse
    0,16 mm
    Håndflade tykkelse
    0,13 mm
    EN norm
    EN 374-1 Type C (K), EN 374-5 (VIRUS)
      Reduktion af affald
  • 7,5
    hvid
    300 mm
    10 bags, 20 pairs each
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 200 Par
    1 * 200 Par - 4.130,00 kr
    4.130,00 kr
    1 * 200 Par
       4.130,00 kr
    Specifikationer:
      Reduktion af affald
    More
    Specifications
    Cat. No.
    112-4840
    Ambidextrous/Hånd-specifik
    Hånd-specifik
    Environmentally Preferable
    Reduktion af affald
    Engangs/Genbrugelig
    Engangs
    Latex/latex-fri
    Latex-fri
    Med pudder/pudderfri
    Pudderfri
    Renrum klasse
    1/ISO 3
    Manchet
    Rullet kant
    Manchet tykkelse
    0,10 mm
    Finger tykkelse
    0,16 mm
    Håndflade tykkelse
    0,13 mm
    EN norm
    EN 374-1 Type C (K), EN 374-5 (VIRUS)
      Reduktion af affald
  • 8,5
    hvid
    300 mm
    10 bags, 20 pairs each
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 200 Par
    1 * 200 Par - 4.130,00 kr
    4.130,00 kr
    1 * 200 Par
       4.130,00 kr
    Specifikationer:
      Reduktion af affald
    More
    Specifications
    Cat. No.
    112-4842
    Ambidextrous/Hånd-specifik
    Hånd-specifik
    Environmentally Preferable
    Reduktion af affald
    Engangs/Genbrugelig
    Engangs
    Latex/latex-fri
    Latex-fri
    Med pudder/pudderfri
    Pudderfri
    Renrum klasse
    1/ISO 3
    Manchet
    Rullet kant
    Manchet tykkelse
    0,10 mm
    Finger tykkelse
    0,16 mm
    Håndflade tykkelse
    0,13 mm
    EN norm
    EN 374-1 Type C (K), EN 374-5 (VIRUS)
      Reduktion af affald
  • 9
    hvid
    300 mm
    10 bags, 20 pairs each
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 200 Par
    1 * 200 Par
    Specifikationer:
      Reduktion af affald
    More
    Specifications
    Cat. No.
    112-4843
    Ambidextrous/Hånd-specifik
    Hånd-specifik
    Environmentally Preferable
    Reduktion af affald
    Engangs/Genbrugelig
    Engangs
    Latex/latex-fri
    Latex-fri
    Med pudder/pudderfri
    Pudderfri
    Renrum klasse
    1/ISO 3
    Manchet
    Rullet kant
    Manchet tykkelse
    0,10 mm
    Finger tykkelse
    0,16 mm
    Håndflade tykkelse
    0,13 mm
    EN norm
    EN 374-1 Type C (K), EN 374-5 (VIRUS)
      Reduktion af affald
  • 8
    hvid
    300 mm
    10 bags, 20 pairs each
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 200 Par
    1 * 200 Par - 4.130,00 kr
    4.130,00 kr
    1 * 200 Par
       4.130,00 kr
    Specifikationer:
      Reduktion af affald
    More
    Specifications
    Cat. No.
    112-4841
    Ambidextrous/Hånd-specifik
    Hånd-specifik
    Environmentally Preferable
    Reduktion af affald
    Engangs/Genbrugelig
    Engangs
    Latex/latex-fri
    Latex-fri
    Med pudder/pudderfri
    Pudderfri
    Renrum klasse
    1/ISO 3
    Manchet
    Rullet kant
    Manchet tykkelse
    0,10 mm
    Finger tykkelse
    0,16 mm
    Håndflade tykkelse
    0,13 mm
    EN norm
    EN 374-1 Type C (K), EN 374-5 (VIRUS)
      Reduktion af affald