Orders LinkContactUsLinkComponent
VWR® Traceable® Infrared Thermometer
VWR® Traceable® Infrared Thermometer
−55...+300
(−55...+250 °C*/−55…+330 °C**), ±0,6; ±0,5* (5…65) °C, 0,2 (−10…+200); 1,0 °C, 165×38×2,5 mm, 100 g
Katalog # 620-1806
Leverandør:   VWR Collection
VWR® Traceable® Infrared Thermometer
Katalog # 620-1806
Leverandør:  VWR Collection
VWR® Traceable® Infrared Thermometer
VWR® Traceable® Infrared Thermometer
−55...+300
(−55...+250 °C*/−55…+330 °C**), ±0,6; ±0,5* (5…65) °C, 0,2 (−10…+200); 1,0 °C, 165×38×2,5 mm, 100 g
Price
2.150,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 Items
Product Details & Documents
Dette HACCP-termometer - Hazard Analysis and Critical Control Point - er udviklet til laboratorier, fødevarefremstilling, fødevarebearbejdning og brygning. Den vandtætte konstruktion gør det muligt at anvende det i laboratorier, på fabrikker og i afvaskningsområder.
Infrarød * eller probe af rustfrit stål** (152 mm).
W×D×H: 165×38×2,5 mm
Weight: 100 g
Leveringsinformation: Supplied with serial numbered NIST Traceable® certificate of calibration.
Specifikationer
  • Område:
    −55...+300
    (−55...+250 °C*/−55…+330 °C**)
  • Opløsning:
    0,2 (−10…+200); 1,0 °C
  • Vægt:
    100 g
  • B×D×H:
    165×38×2,5 mm
  • Nøjagtighed:
    ±0,6; ±0,5* (5…65) °C