ContactUsLinkComponent
Fibrillar Collagen 24-Well Multiwell Insert System, Corning® BioCoat®
Fibrillar Collagen 24-Well Multiwell Insert System, Corning® BioCoat®
Katalog # 734-1079
Leverandør:  Corning
   Lav fremstillingspåvirkning
undefined
Fibrillar Collagen 24-Well Multiwell Insert System, Corning® BioCoat®
Katalog # 734-1079
Leverandør:  Corning
   Lav fremstillingspåvirkning
Specifikationer
  • Membran:
    PET
  • Porestørrelse:
    1,0 µm
  • Beskrivelse:
    Fibrillar collagen 24-multiwell inserts, with feeder tray and lid
  • Environmentally Preferable:
    Lav fremstillingspåvirkning
  • Miljøcertificering:
    ISO 14001 - Bedford
  • Membran Ø:
    6,4 mm
  • Pakn:
    1
Specifikationer
Om denne vare
This system is packaged with ready-to-use Falcon® Companion Plates.