Chrom, Patinal®
Plastic can, 100 g
Leverandør: Merck
Gå til:
Product Details & Documents
- CAS nummer:7440-47-3
- Formel:Cr
- MDL nummer:MFCD00010944
- Molecular Weight:52 g/mol
- Merck Index:12,02288
- Kogende Pt:2469 °C (1013 hPa)
- Smeltende Pt:1840 °C
- Tæthed:7,2 g/cm³ (20 °C)
- :Density: 7.2 g/cm³ (20 °C)
- Opbevaringstemperatur:Stue temperatur
- EINECS:231-157-5
Documents
Specifikationer
Specifikationer
- Pakning:Plastic can
- Pakn:100 g