Orders LinkContactUsLinkComponent
Zink
Zink
Glass bottle for solids, 450 g
Katalog # PROONIST-728
Leverandør:   LGC Standards PROMOCHEM
Zink
Katalog # PROONIST-728
CAS nummer:  7440-66-6
Zink
Glass bottle for solids, 450 g
CAS nummer:  7440-66-6
Price
9.970,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 450 g
Product Details & Documents
  • CAS nummer:7440-66-6
  • Formel:Zn
  • MDL nummer:MFCD00011291
  • Molecular Weight:65.39 g/mol
  • Merck Index:12,10255
  • Kogende Pt:908 °C (1013 hPa)
  • Smeltende Pt:420 °C
  • Tæthed:7,14 g/cm³ (20 °C)
  • Opbevaringstemperatur:Stue temperatur
  • EINECS:231-175-3
Specifikationer
Specifikationer
  • Pakning:
    Glass bottle for solids
  • Pakn:
    450 g