Zink
1
Katalog # PROONIST-631
Leverandør: LGC Standards PROMOCHEM
Gå til:
Product Details & Documents
- CAS nummer:7440-66-6
- Formel:Zn
- MDL nummer:MFCD00011291
- Molecular Weight:65.39 g/mol
- Merck Index:12,10255
- Kogende Pt:908 °C (1013 hPa)
- Smeltende Pt:420 °C
- Tæthed:7,14 g/cm³ (20 °C)
- Opbevaringstemperatur:Stue temperatur
- EINECS:231-175-3
Specifikationer
Specifikationer
- Pakn:1