Kobber
1
Katalog # PROONIST-498
Leverandør: LGC Standards PROMOCHEM
Gå til:
Product Details & Documents
- CAS nummer:7440-50-8
- Formel:Cu
- MDL nummer:MFCD00010965
- Molecular Weight:63.55 g/mol
- Merck Index:13,02545
- Kogende Pt:2595 °C (1013 hPa)
- Smeltende Pt:1083 °C
- Tæthed:8,94 g/cm³ (20 °C)
- Opbevaringstemperatur:Stue temperatur
- EINECS:231-159-6
Specifikationer
Specifikationer
- Pakn:1