Orders LinkContactUsLinkComponent
Dropping bottles, PTFE
Dropping bottles, PTFE
Leverandør:   Brand
Dropping bottles, PTFE
Leverandør:  Brand
Certifikater
Dropping bottles, PTFE
Dropping bottles, PTFE
2 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
PTFE, white.
  • Flexible wall for easy use
  • Screw fit cap
  • Guaranteed chemically resistant and inert
Suitable for dropping out aggressive chemicals.
Product Family Options
Produktinformation
  • Kapacitet
    Højde
    Udv.Ø
    Tilgængelighed
    Price
  • 25 ml
    93 mm
    33 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 1.010,00 kr
    1.010,00 kr
    1 * 1 Items
       1.010,00 kr
  • 50 ml
    100 mm
    43 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 1.120,00 kr
    1.120,00 kr
    1 * 1 Items
       1.120,00 kr