Orders LinkContactUsLinkComponent
Jod
Sundhed
Irriterende
Miljø
Marketsource
Leverandør:   Roth Carl
Jod
Leverandør:  Roth Carl
Marketsource
Certifikater
3 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
  • CAS nummer:7553-56-2
  • Formel:I₂
  • MDL nummer:MFCD00011355
  • Molecular Weight:253.81 g/mol
  • Merck Index:13,05036
  • Kogende Pt:184,3 °C (1013 hPa)
  • Smeltende Pt:114 °C
  • Tæthed:4,9 g/cm³ (20 °C)
  • Opbevaringstemperatur:Stue temperatur
  • EINECS:231-442-4
  • FN:3495
  • ADR:8,III
Product Family Options
Produktinformation
  • Pakning
    Pakn
    Tilgængelighed
    Price
  • Glass bottle for solids
    100 g
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 100 g
    1 * 100 g - 648,94 kr
    648,94 kr
    1 * 100 g
       648,94 kr
    Specifikationer:
    Marketsource
    Marketsource
  • Glass bottle for solids
    250 g
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 250 g
    1 * 250 g - 1.187,35 kr
    1.187,35 kr
    1 * 250 g
       1.187,35 kr
    Specifikationer:
    Marketsource
    Marketsource
  • Glass bottle for solids
    1 kg
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 kg
    1 * 1 kg - 4.144,53 kr
    4.144,53 kr
    1 * 1 kg
       4.144,53 kr
    Specifikationer:
    Marketsource
    Marketsource