Orders LinkContactUsLinkComponent
Jod 99.8+% ACS
Jod 99.8+% ACS
Irriterende
Sundhed
Miljø
Ætsende
Leverandør:   Thermo Fisher Scientific
Jod 99.8+% ACS
Certifikater
Jod 99.8+% ACS
3 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
  • CAS nummer:7553-56-2
  • Formel:I₂
  • MDL nummer:MFCD00011355
  • Molecular Weight:253.81 g/mol
  • Merck Index:13,05036
  • Kogende Pt:185 °C (760 mmHg)
  • Smeltende Pt:113 °C
  • Tæthed:4,9 g/cm³ (20 °C)
  • Opbevaringstemperatur:Stue temperatur
  • EINECS:231-442-4
  • FN:3495
  • ADR:8,III
Documents
Specifications for Product Family
Specifikationstestresultater
  • Appearance:
    Grey Metallic spheres
  • Titration Iodometric:
    ≥99.8 %
  • Non-volatile matter:
    ≤0.01 %
  • Chlorine and Bromine (as Cl):
    ≤0.005 %
Product Family Options
Produktinformation
  • Pakning
    Pakn
    Tilgængelighed
    Price
  • Glass bottle
    5 g
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 5 g
    1 * 5 g - 260,00 kr
    260,00 kr
    1 * 5 g
       260,00 kr
  • Glass bottle for solids
    500 g
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 500 g
    1 * 500 g
  • Glass bottle
    2,5 kg
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 2,5 kg
    1 * 2,5 kg - 6.460,00 kr
    6.460,00 kr
    1 * 2,5 kg
       6.460,00 kr