Orders LinkContactUsLinkComponent
Brom
Brom
Plastic bottle, 29 mL
Katalog # HACH221120
Giftig
Ætsende
Miljø
Leverandør:   Hach
Brom
Katalog # HACH221120
Leverandør:  Hach
CAS nummer:  7726-95-6
Brom
Plastic bottle, 29 mL
CAS nummer:  7726-95-6
Price
201,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 29 mL
Product Details & Documents
  • CAS nummer:7726-95-6
  • Formel:Br₂
  • MDL nummer:MFCD00010896
  • Molecular Weight:159.81 g/mol
  • Merck Index:13,01378
  • Kogende Pt:58,7 °C (1013 hPa)
  • Smeltende Pt:–7,2 °C
  • Tæthed:3,12 g/cm³ (20 °C)
  • Opbevaringstemperatur:Stue temperatur
  • EINECS:231-778-1
  • FN:1744
  • ADR:8,I
Documents
Specifikationer
Specifikationer
  • Pakning:
    Plastic bottle
  • Pakn:
    29 mL