Selen, powder
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Gå til:
Om denne vare
- CAS nummer:7782-49-2
- Formel:Se
- MDL nummer:MFCD00134090
- Molecular Weight:78.96 g/mol
- Merck Index:12,08572
- Kogende Pt:∼685 °C (1013 hPa)
- Smeltende Pt:217 °C
- Tæthed:4,28 g/cm³ (20 °C)
- Opbevaringstemperatur:Stue temperatur
- EINECS:231-957-4
- FN:3283
- ADR:6.1,III
3 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
- CAS nummer:7782-49-2
- Formel:Se
- MDL nummer:MFCD00134090
- Molecular Weight:78.96 g/mol
- Merck Index:12,08572
- Kogende Pt:∼685 °C (1013 hPa)
- Smeltende Pt:217 °C
- Tæthed:4,28 g/cm³ (20 °C)
- Opbevaringstemperatur:Stue temperatur
- EINECS:231-957-4
- FN:3283
- ADR:6.1,III