Orders LinkContactUsLinkComponent
Antimon, powder
Irriterende
Miljø
Marketsource
Leverandør:   Roth Carl
Antimon, powder
Leverandør:  Roth Carl
Marketsource
Certifikater
2 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
  • CAS nummer:7440-36-0
  • Formel:Sb
  • MDL nummer:MFCD00134030
  • Molecular Weight:121.76 g/mol
  • EINECS:231-146-5
  • FN:2871
  • ADR:6.1,III
Product Family Options
Produktinformation
  • Pakning
    Pakn
    Tilgængelighed
    Price
  • Glass bottle for solids
    100 g
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 100 g
    1 * 100 g
    Specifikationer:
    Marketsource
    Marketsource
  • Glass bottle for solids
    500 g
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 500 g
    1 * 500 g
    Specifikationer:
    Marketsource
    Marketsource