Orders LinkContactUsLinkComponent
Bly
Bly
Glass bottle for solids, 100 g
Katalog # PROONCSDC70004
Sundhed
Irriterende
Miljø
Leverandør:   LGC Standards PROMOCHEM
Bly
Katalog # PROONCSDC70004
CAS nummer:  7439-92-1
Bly
Glass bottle for solids, 100 g
CAS nummer:  7439-92-1
Price
5.180,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 100 g
Product Details & Documents
  • CAS nummer:7439-92-1
  • Formel:Pb
  • MDL nummer:MFCD00134050
  • Molecular Weight:207.2 g/mol
  • Merck Index:12,05410
  • Kogende Pt:1740 °C (1013 hPa)
  • Smeltende Pt:327 °C
  • Tæthed:11,3437 g/cm³ (20 °C)
  • Opbevaringstemperatur:Stue temperatur
  • EINECS:231-100-4
Specifikationer
Specifikationer
  • Pakning:
    Glass bottle for solids
  • Pakn:
    100 g