Orders LinkContactUsLinkComponent
Trykfiltreringstragt
Trykfiltreringstragt
Rustfrit stål, 200 ml, 47 mm, 164 mm, 58 mm
Katalog # 516-7607
Trykfiltreringstragt
Katalog # 516-7607
Trykfiltreringstragt
Trykfiltreringstragt
Rustfrit stål, 200 ml, 47 mm, 164 mm, 58 mm
Price
22.310,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 Items
Product Details & Documents
This 47 mm pressure filtration funnel features a stainless steel construction that offers excellent chemical resistance. Convenient hand tightening makes filter changing easy.
Specifikationer
  • Udv.Ø:
    58 mm
  • Til Ø:
    47 mm
  • Kapacitet:
    200 ml
  • Højde:
    164 mm
  • Materiale:
    Rustfrit stål
Accessories
Produktinformation
  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • Sæt med ekstra pakninger, indeholder 5 PTFE-pakninger, 10 viton O-ringe og 1 slangemodhageadapter af 1 rustfrit stål til slanger med 6,4 mm ID
    Sæt med ekstra pakninger, indeholder 5 PTFE-pakninger, 10 viton O-ringe og 1 slangemodhageadapter af 1 rustfrit stål til slanger med 6,4 mm ID
    516-8940
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 3.070,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • Cylinder, type 304, rustfrit stål
    Cylinder, type 304, rustfrit stål
    516-8939
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 15.570,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • Støtteskærm, type 304 rustfrit stål
    Støtteskærm, type 304 rustfrit stål
    516-8932
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 2.660,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • PTFE gasket
    PTFE gasket
    516-1199
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 10 Items - 631,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • Viton O-ring
    Viton O-ring
    516-1208
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 5 Items - 919,00 kr