Orders LinkContactUsLinkComponent
Inverterede mikroskoper, AE2000
Inverterede mikroskoper, AE2000
 :   MOTIC
Inverterede mikroskoper, AE2000
 :  MOTIC
Inverterede mikroskoper, AE2000
Inverterede mikroskoper, AE2000
AE2000 er udviklet til rutineopgaver med levende celler.
  • Automatisk slukning efter 15 m uden brug
  • RoHs kompatible blyfri mål
  • Robust fremstilling med lille fodaftryk
Velegnet til mikrobiologi og kliniske laboratorier, især til rutinemæssige celleinspektioner.
Ordering information: Specialsæt inklusive mikroskop, applikationsspecifikt tilbehør og tre objektiver (4×, Ph 10×, LWD Ph 20×) er også tilgængelige.
Delivery information: Yderligere fasekontrastobjektiver er også tilgængelige. LED-moduler kan bestilles separat.
  • Catalog No:
  • 630-1316
  • 630-1317
  • 630-3459
  • 630-3460
  • MOTIP1LED
  • MOTIP1S
  • 630-2970
  • MOTIP2LED
  • MOTIP2S
  • 630-1456
  • 630-1371
  • 630-1369
  • 630-1367
  • 630-1368
  • 630-1370
  • 630-1364
  • 630-1366
  • 630-1501
  • Kontrastteknik:
  • Lysfelt og fasekontrast
  • Lysfelt og fasekontrast
  • Lysfelt og fasekontrast
  • Lysfelt og fasekontrast
  • Hoved:
  • Siedentopf, 45° inclined, 360° rotating
  • Siedentopf, 45° inclined, 360° rotating
  • Siedentopf, 45° inclined, 360° rotating
  • Siedentopf, 45° inclined, 360° rotating
  • Okularer:
  • WF 10×/20 mm med diopter
  • WF 10×/20 mm med diopter
  • WF 10×/20 mm med diopter
  • WF 10×/20 mm med diopter
  • Revolver:
  • 4 positioner, side facing|4 positioner
  • 4 positioner, side facing|4 positioner
  • 4 positioner, side facing|4 positioner
  • 4 positioner, side facing|4 positioner
  • 4 positioner
  • 4 positioner
  • 4 positioner
  • 4 positioner
  • 4 positioner
  • 4 positioner
  • 4 positioner
  • 4 positioner
  • 4 positioner
  • 4 positioner
  • 4 positioner
  • 4 positioner
  • 4 positioner
  • 4 positioner
  • Arbejdsafstand:
  • 12,6 mm
  • 16,8 mm
  • 4,7 mm
  • 3,0 mm
  • 12,6 mm
  • 4,1 mm
  • 4,7 mm
  • 3,0 mm
  • Krydsbord:
  • 200×239 mm
  • 200×239 mm
  • 200×239 mm
  • 200×239 mm
  • Kondensor:
  • ELWD (72 mm) N.A 0,30 with diaphragm and filter holder
  • ELWD (72 mm) N.A 0,30 with diaphragm and filter holder
  • ELWD (72 mm) N.A 0,30 with diaphragm and filter holder
  • ELWD (72 mm) N.A 0,30 with diaphragm and filter holder
  • 0,30 N.A.
  • 0,30 N.A.
  • 0,30 N.A.
  • 0,30 N.A.
  • 0,30 N.A.
  • 0,30 N.A.
  • 0,30 N.A.
  • 0,30 N.A.
  • 0,30 N.A.
  • 0,30 N.A.
  • 0,30 N.A.
  • 0,30 N.A.
  • 0,30 N.A.
  • 0,30 N.A.
  • Fokuseringssystem:
  • Coaxial coarse and fine knobs with lock position and tension control
  • Coaxial coarse and fine knobs with lock position and tension control
  • Coaxial coarse and fine knobs with lock position and tension control
  • Coaxial coarse and fine knobs with lock position and tension control
  • Belysning:
  • Halogen − LED in option
  • Halogen − LED in option
  • Halogen − LED in option
  • Halogen − LED in option
  • Elektriske specifikationer:
  • 100 – 240 V
  • 100 – 240 V
  • 100 – 240 V
  • 100 – 240 V
Product Family Options
  • Beskrivelse
    Model
    Forstørrelse
    Arbejdsafstand
  • Inverterede mikroskope
    Binokulær
    Plan achromat 4×, 10× PH, 20× LWD PH, 40× LWD
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - kr23,140.00
    kr23,140.00
    1 * 1 Items
       kr23,140.00
    Specifications
    Cat. No.
    630-1316
    Kontrastteknik
    Lysfelt og fasekontrast
    Hoved
    Siedentopf, 45° inclined, 360° rotating
    Okularer
    WF 10×/20 mm med diopter
    Revolver
    4 positioner, side facing|4 positioner
    Arbejdsafstand
    Krydsbord
    200×239 mm
    Kondensor
    ELWD (72 mm) N.A 0,30 with diaphragm and filter holder
    Fokuseringssystem
    Coaxial coarse and fine knobs with lock position and tension control
    Belysning
    Halogen − LED in option
    Elektriske specifikationer
    100 – 240 V
  • Inverterede mikroskope
    Trinokulær
    Plan achromat 4×, 10× PH, 20× LWD PH, 40× LWD
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - kr26,960.00
    kr26,960.00
    1 * 1 Items
       kr26,960.00
    Specifications
    Cat. No.
    630-1317
    Kontrastteknik
    Lysfelt og fasekontrast
    Hoved
    Siedentopf, 45° inclined, 360° rotating
    Okularer
    WF 10×/20 mm med diopter
    Revolver
    4 positioner, side facing|4 positioner
    Arbejdsafstand
    Krydsbord
    200×239 mm
    Kondensor
    ELWD (72 mm) N.A 0,30 with diaphragm and filter holder
    Fokuseringssystem
    Coaxial coarse and fine knobs with lock position and tension control
    Belysning
    Halogen − LED in option
    Elektriske specifikationer
    100 – 240 V
  • Inverterede mikroskope
    Binokulær
    Plan achromat 4×, 10× PH, 20× LWD PH
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - kr20,760.00
    kr20,760.00
    1 * 1 Items
       kr20,760.00
    Specifications
    Cat. No.
    630-3459
    Kontrastteknik
    Lysfelt og fasekontrast
    Hoved
    Siedentopf, 45° inclined, 360° rotating
    Okularer
    WF 10×/20 mm med diopter
    Revolver
    4 positioner, side facing|4 positioner
    Arbejdsafstand
    Krydsbord
    200×239 mm
    Kondensor
    ELWD (72 mm) N.A 0,30 with diaphragm and filter holder
    Fokuseringssystem
    Coaxial coarse and fine knobs with lock position and tension control
    Belysning
    Halogen − LED in option
    Elektriske specifikationer
    100 – 240 V
  • Inverterede mikroskope
    Trinokulær
    Plan achromat 4×, 10× PH, 20× LWD PH
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - kr24,570.00
    kr24,570.00
    1 * 1 Items
       kr24,570.00
    Specifications
    Cat. No.
    630-3460
    Kontrastteknik
    Lysfelt og fasekontrast
    Hoved
    Siedentopf, 45° inclined, 360° rotating
    Okularer
    WF 10×/20 mm med diopter
    Revolver
    4 positioner, side facing|4 positioner
    Arbejdsafstand
    Krydsbord
    200×239 mm
    Kondensor
    ELWD (72 mm) N.A 0,30 with diaphragm and filter holder
    Fokuseringssystem
    Coaxial coarse and fine knobs with lock position and tension control
    Belysning
    Halogen − LED in option
    Elektriske specifikationer
    100 – 240 V
AE2000 'specialty sets'
  • Beskrivelse
    Model
    Forstørrelse
    Arbejdsafstand
  • LED set, incl. AE2000 binocular microscope and 6 V/3 W LED module (without halogen lamp)
    Binocular
    4×, Ph 10×, LWD Ph 20×
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - kr21,310.00
    kr21,310.00
    1 * 1 Items
       kr21,310.00
    Specifications
    Cat. No.
    MOTIP1LED
    Kontrastteknik
    Hoved
    Okularer
    Revolver
    4 positioner
    Arbejdsafstand
    Krydsbord
    Kondensor
    0,30 N.A.
    Fokuseringssystem
    Belysning
    Elektriske specifikationer
  • Biotech set, incl. AE2000 binocular microscope, attachable mechanical stage with well plate holder (128×86 mm), Petri dish holder (Ø 54 mm) and slide holder (26×76 mm)
    Binocular
    4×, Ph 10×, LWD Ph 20×
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - kr27,460.00
    kr27,460.00
    1 * 1 Items
       kr27,460.00
    Specifications
    Cat. No.
    MOTIP1S
    Kontrastteknik
    Hoved
    Okularer
    Revolver
    4 positioner
    Arbejdsafstand
    Krydsbord
    Kondensor
    0,30 N.A.
    Fokuseringssystem
    Belysning
    Elektriske specifikationer
  • Digital set, incl. AE2000 trincocular microscope, full HD camera Moticam® 1080 BMH and 0,5× C-mount adapter
    Trinocular
    4×, Ph 10×, LWD Ph 20×
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - kr38,240.00
    kr38,240.00
    1 * 1 Items
       kr38,240.00
    Specifications
    Cat. No.
    630-2970
    Kontrastteknik
    Hoved
    Okularer
    Revolver
    4 positioner
    Arbejdsafstand
    Krydsbord
    Kondensor
    0,30 N.A.
    Fokuseringssystem
    Belysning
    Elektriske specifikationer
  • LED set, incl. AE2000 trinocular microscope and 6 V/3 W LED module (without halogen lamp)
    Trinocular
    4×, Ph 10×, LWD Ph 20×
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - kr25,130.00
    kr25,130.00
    1 * 1 Items
       kr25,130.00
    Specifications
    Cat. No.
    MOTIP2LED
    Kontrastteknik
    Hoved
    Okularer
    Revolver
    4 positioner
    Arbejdsafstand
    Krydsbord
    Kondensor
    0,30 N.A.
    Fokuseringssystem
    Belysning
    Elektriske specifikationer
  • Biotech set, incl. AE2000 trinocular microscope, attachable mechanical stage with well plate holder (128×86 mm), Petri dish holder (Ø 54 mm) and slide holder (26×76 mm)
    Trinocular
    4×, Ph 10×, LWD Ph 20×
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - kr31,280.00
    kr31,280.00
    1 * 1 Items
       kr31,280.00
    Specifications
    Cat. No.
    MOTIP2S
    Kontrastteknik
    Hoved
    Okularer
    Revolver
    4 positioner
    Arbejdsafstand
    Krydsbord
    Kondensor
    0,30 N.A.
    Fokuseringssystem
    Belysning
    Elektriske specifikationer
Eyepieces
  • Beskrivelse
    Model
    Forstørrelse
    Arbejdsafstand
  • Widefield eyepiece N-WF 15×/16 mm with diopter adjustment
    15×/16 mm
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - kr951.00
    kr951.00
    1 * 1 Items
       kr951.00
    Specifications
    Cat. No.
    630-1456
    Kontrastteknik
    Hoved
    Okularer
    Revolver
    4 positioner
    Arbejdsafstand
    Krydsbord
    Kondensor
    0,30 N.A.
    Fokuseringssystem
    Belysning
    Elektriske specifikationer
CCIS objectives
  • Beskrivelse
    Model
    Forstørrelse
    Arbejdsafstand
  • Planlæg akromatisk målsætning
    4×/0,10
    12,6 mm
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - kr806.00
    kr806.00
    1 * 1 Items
       kr806.00
    Specifications
    Cat. No.
    630-1371
    Kontrastteknik
    Hoved
    Okularer
    Revolver
    4 positioner
    Arbejdsafstand
    12,6 mm
    Krydsbord
    Kondensor
    0,30 N.A.
    Fokuseringssystem
    Belysning
    Elektriske specifikationer
  • Planlæg akromatisk målsætning
    10×/0,25
    16,8 mm
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - kr1,160.00
    kr1,160.00
    1 * 1 Items
       kr1,160.00
    Specifications
    Cat. No.
    630-1369
    Kontrastteknik
    Hoved
    Okularer
    Revolver
    4 positioner
    Arbejdsafstand
    16,8 mm
    Krydsbord
    Kondensor
    0,30 N.A.
    Fokuseringssystem
    Belysning
    Elektriske specifikationer
  • Planlæg akromatisk målsætning
    20×/0,30
    4,7 mm
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - kr1,780.00
    kr1,780.00
    1 * 1 Items
       kr1,780.00
    Specifications
    Cat. No.
    630-1367
    Kontrastteknik
    Hoved
    Okularer
    Revolver
    4 positioner
    Arbejdsafstand
    4,7 mm
    Krydsbord
    Kondensor
    0,30 N.A.
    Fokuseringssystem
    Belysning
    Elektriske specifikationer
  • Planlæg akromatisk målsætning
    40×/0,50
    3,0 mm
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - kr2,400.00
    kr2,400.00
    1 * 1 Items
       kr2,400.00
    Specifications
    Cat. No.
    630-1368
    Kontrastteknik
    Hoved
    Okularer
    Revolver
    4 positioner
    Arbejdsafstand
    3,0 mm
    Krydsbord
    Kondensor
    0,30 N.A.
    Fokuseringssystem
    Belysning
    Elektriske specifikationer
  • Planlæg akromatisk målsætning
    Ph0 4×/0,10
    12,6 mm
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - kr1,160.00
    kr1,160.00
    1 * 1 Items
       kr1,160.00
    Specifications
    Cat. No.
    630-1370
    Kontrastteknik
    Hoved
    Okularer
    Revolver
    4 positioner
    Arbejdsafstand
    12,6 mm
    Krydsbord
    Kondensor
    0,30 N.A.
    Fokuseringssystem
    Belysning
    Elektriske specifikationer
  • Planlæg akromatisk målsætning
    Ph1 10×/0,25
    4,1 mm
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - kr1,520.00
    kr1,520.00
    1 * 1 Items
       kr1,520.00
    Specifications
    Cat. No.
    630-1364
    Kontrastteknik
    Hoved
    Okularer
    Revolver
    4 positioner
    Arbejdsafstand
    4,1 mm
    Krydsbord
    Kondensor
    0,30 N.A.
    Fokuseringssystem
    Belysning
    Elektriske specifikationer
  • Planlæg akromatisk målsætning
    Ph1 20×/0,30
    4,7 mm
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - kr2,130.00
    kr2,130.00
    1 * 1 Items
       kr2,130.00
    Specifications
    Cat. No.
    630-1366
    Kontrastteknik
    Hoved
    Okularer
    Revolver
    4 positioner
    Arbejdsafstand
    4,7 mm
    Krydsbord
    Kondensor
    0,30 N.A.
    Fokuseringssystem
    Belysning
    Elektriske specifikationer
  • Planlæg akromatisk målsætning
    Ph 40×/0,50
    3,0 mm
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - kr2,770.00
    kr2,770.00
    1 * 1 Items
       kr2,770.00
    Specifications
    Cat. No.
    630-1501
    Kontrastteknik
    Hoved
    Okularer
    Revolver
    4 positioner
    Arbejdsafstand
    3,0 mm
    Krydsbord
    Kondensor
    0,30 N.A.
    Fokuseringssystem
    Belysning
    Elektriske specifikationer
Accessories
  •  
    Beskrivelse
  • 630-1385
    Phase slider, 3 positions
    1 * 1 Items - 1.180,00 kr
  •  
    Beskrivelse
  • 630-1373
    Stage holder for 35 mm Petri dishes
    1 * 1 Items - 508,00 kr
  •  
    Beskrivelse
  • 630-1383
    Ground glass filter (Ø = 45 mm)
    1 * 1 Items - 121,00 kr
  •  
    Beskrivelse
  • 630-1386
    Neutral density filter (Ø = 45 mm)
    1 * 1 Items - 355,00 kr
  •  
    Beskrivelse
  • 630-1502
    1× C-mount camera adapter (no lens)
    1 * 1 Items - 1.120,00 kr
  •  
    Beskrivelse
  • 630-1381
    Phase ring Ph1
    1 * 1 Items - 307,00 kr
  •  
    Beskrivelse
  • 630-1379
    Condenser 0,30 N.A. WD: 72 mm
    1 * 1 Items - 2.490,00 kr
  •  
    Beskrivelse
  • 630-1380
    Phase ring Ph0
    1 * 1 Items - 307,00 kr
  •  
    Beskrivelse
  • 630-1376
    Auxiliary stages (one pair)
    1 * 1 Items - 516,00 kr
  •  
    Beskrivelse
  • 630-1387
    Metal stage insert
    1 * 1 Items - 323,00 kr
  •  
    Beskrivelse
  • 630-1503
    0,5×C-mount camera adapter for ¹/₃ and ½" chip sensors
    1 * 1 Items - 1.290,00 kr
  •  
    Beskrivelse
  • 630-1374
    Stage holder for 54 mm Petri dishes
    1 * 1 Items - 508,00 kr
  •  
    Beskrivelse
  • 630-1320
    LED module 4500 K ±300 K
    1 * 1 Items - 726,00 kr
  •  
    Beskrivelse
  • 630-1319
    LED module, 6000 K ±300 K
    1 * 1 Items - 726,00 kr
  •  
    Beskrivelse
  • 630-1378
    Condenser 0,40 N.A (WD = 53 mm)
    1 * 1 Items - 4.440,00 kr
  •  
    Beskrivelse
  • 630-1500
    Attachable stage with well plate holder, 128×86 mm
    1 * 1 Items - 5.700,00 kr
  •  
    Beskrivelse
  • 630-1377
    Glass stage insert
    1 * 1 Items - 154,00 kr