VWR® Basic, Kitler til renrum, SPP
Om denne vare
VWR® Basic SPP kitler er lavet af et let og åndbart tilspundet polypropylenmateriale (SPP) med høj styrke, som beskytter mod snavs, skidt og visse tørre partikler i ufarlige miljøer.
- Konisk krave, indlægsærmer, kliklås
- Elastiske eller strikkede manchetter, uden lommer eller med tre lommer
- Let og åndbar yderbarrierebeskyttelse
Denne beklædning er ideel til mindre kritiske områder eller omklædningsrum ifm. renrum. Testet og fremstillet i ISO-certificerede omgivelser samt lot-kontrolleret og valideret af et uafhængigt testlaboratorium.
: 25 or 30 coats per carton.
13 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
VWR® Basic SPP kitler er lavet af et let og åndbart tilspundet polypropylenmateriale (SPP) med høj styrke, som beskytter mod snavs, skidt og visse tørre partikler i ufarlige miljøer.
- Konisk krave, indlægsærmer, kliklås
- Elastiske eller strikkede manchetter, uden lommer eller med tre lommer
- Let og åndbar yderbarrierebeskyttelse
Denne beklædning er ideel til mindre kritiske områder eller omklædningsrum ifm. renrum. Testet og fremstillet i ISO-certificerede omgivelser samt lot-kontrolleret og valideret af et uafhængigt testlaboratorium.
: 25 or 30 coats per carton.
Specifications for Product Family
Specifikationer
- Catalog No:
- 113-1118
- 113-1119
- 113-1120
- 113-1121
- 113-1122
- 113-1123
- 113-1124
- 113-1111
- 113-1112
- 113-1113
- 113-1114
- 113-1115
- 113-1116
- Lukkestørrelse:
- Med trykknapper
- Med trykknapper
- Med trykknapper
- Med trykknapper
- Med trykknapper
- Med trykknapper
- Med trykknapper
- Med trykknapper
- Med trykknapper
- Med trykknapper
- Med trykknapper
- Med trykknapper
- Med trykknapper
- Lommer:
- uden lommer
- uden lommer
- uden lommer
- uden lommer
- uden lommer
- uden lommer
- uden lommer
- med lommer
- med lommer
- med lommer
- med lommer
- med lommer
- med lommer
- Køn:
- Unisex
- Unisex
- Unisex
- Unisex
- Unisex
- Unisex
- Unisex
- Unisex
- Unisex
- Unisex
- Unisex
- Unisex
- Unisex
- Outfit applikationer:
- Cleanroom|Laboratory|Industrial
- Cleanroom|Laboratory|Industrial
- Cleanroom|Laboratory|Industrial
- Cleanroom|Laboratory|Industrial
- Cleanroom|Laboratory|Industrial
- Cleanroom|Laboratory|Industrial
- Cleanroom|Laboratory|Industrial
- Cleanroom|Laboratory|Industrial
- Cleanroom|Laboratory|Industrial
- Cleanroom|Laboratory|Industrial
- Cleanroom|Laboratory|Industrial
- Cleanroom|Laboratory|Industrial
- Cleanroom|Laboratory|Industrial
- Vægt:
- 45 g/m²
- 45 g/m²
- 45 g/m²
- 45 g/m²
- 45 g/m²
- 45 g/m²
- 45 g/m²
- 45 g/m²
- 45 g/m²
- 45 g/m²
- 45 g/m²
- 45 g/m²
- 45 g/m²
Specifikationer
Product Family Options
Med elastiske manchetter og uden lommer
Produktinformation
- FarveTøj størrelseLængdeTilgængelighedPrice
- Specifikationer:
More
Specifications
Cat. No.113-1118LukkestørrelseMed trykknapperLommeruden lommerKønUnisexOutfit applikationerCleanroom|Laboratory|IndustrialVægt45 g/m² - Specifikationer:
More
Specifications
Cat. No.113-1119LukkestørrelseMed trykknapperLommeruden lommerKønUnisexOutfit applikationerCleanroom|Laboratory|IndustrialVægt45 g/m² - Specifikationer:
More
Specifications
Cat. No.113-1120LukkestørrelseMed trykknapperLommeruden lommerKønUnisexOutfit applikationerCleanroom|Laboratory|IndustrialVægt45 g/m² - Specifikationer:
More
Specifications
Cat. No.113-1121LukkestørrelseMed trykknapperLommeruden lommerKønUnisexOutfit applikationerCleanroom|Laboratory|IndustrialVægt45 g/m² - Specifikationer:
More
Specifications
Cat. No.113-1122LukkestørrelseMed trykknapperLommeruden lommerKønUnisexOutfit applikationerCleanroom|Laboratory|IndustrialVægt45 g/m² - Specifikationer:
More
Specifications
Cat. No.113-1123LukkestørrelseMed trykknapperLommeruden lommerKønUnisexOutfit applikationerCleanroom|Laboratory|IndustrialVægt45 g/m² - Specifikationer:
More
Specifications
Cat. No.113-1124LukkestørrelseMed trykknapperLommeruden lommerKønUnisexOutfit applikationerCleanroom|Laboratory|IndustrialVægt45 g/m²
Med strikmanchetter og tre lommer
Produktinformation
- FarveTøj størrelseLængdeTilgængelighedPrice
- Specifikationer:
More
Specifications
Cat. No.113-1111LukkestørrelseMed trykknapperLommermed lommerKønUnisexOutfit applikationerCleanroom|Laboratory|IndustrialVægt45 g/m² - Specifikationer:
More
Specifications
Cat. No.113-1112LukkestørrelseMed trykknapperLommermed lommerKønUnisexOutfit applikationerCleanroom|Laboratory|IndustrialVægt45 g/m² - Specifikationer:
More
Specifications
Cat. No.113-1113LukkestørrelseMed trykknapperLommermed lommerKønUnisexOutfit applikationerCleanroom|Laboratory|IndustrialVægt45 g/m² - Specifikationer:
More
Specifications
Cat. No.113-1114LukkestørrelseMed trykknapperLommermed lommerKønUnisexOutfit applikationerCleanroom|Laboratory|IndustrialVægt45 g/m² - Specifikationer:
More
Specifications
Cat. No.113-1115LukkestørrelseMed trykknapperLommermed lommerKønUnisexOutfit applikationerCleanroom|Laboratory|IndustrialVægt45 g/m² - Specifikationer:
More
Specifications
Cat. No.113-1116LukkestørrelseMed trykknapperLommermed lommerKønUnisexOutfit applikationerCleanroom|Laboratory|IndustrialVægt45 g/m²