Pancreatin
250 g, 1
Katalog # SERA31445.01
Marketsource
Leverandør: Serva
Gå til:
Product Details & Documents
Specifikationer
Specifikationer
- Pakn:1
- Pk Info:250 g
- Cat. No.:SERA31445.01
- CAS-nr:8049-47-6
- Opbevaring betingelser:Refrigerator
- Enzym navn:Pancreatin