Orders LinkContactUsLinkComponent
Lakmus
Lakmus
Leverandør:  MP Biomedicals
Certifikater
2 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
  • CAS nummer:1393-92-6
  • MDL nummer:MFCD00131528
  • EINECS:215-739-6
Product Family Options
Produktinformation
  • Pakning
    Pakn
    Tilgængelighed
    Price
  • Glass bottle for solids
    25 g
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 25 g
    1 * 25 g - 1.180,00 kr
    1.180,00 kr
    1 * 25 g
       1.180,00 kr
  • Glass bottle for solids
    100 g
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 100 g
    1 * 100 g - 4.580,00 kr
    4.580,00 kr
    1 * 100 g
       4.580,00 kr