Spring til Overskrift
Spring til Hovedindhold
Spring til Sidefod
Udvidet søgning
Udvidet søgning
SDS
Certifikater
Producentdata
0
0,00 kr
Order Entry
Log ind
/
Register
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Ordreindtastning
Ordrestatus
Din konto
Kurv
Denmark
Ordreindtastning
Ordrestatus
Din konto
Kurv
ContactUsLinkComponent
Hjem
May Grunwald's eosin-methylenblåt
May Grunwald's eosin-methylenblåt opløsning, Sigma-Aldrich®
May Grunwald's eosin-methylenblåt opløsning, Sigma-Aldrich®
MG1L-1L
:
SIGMA ALDRICH MICROSCOPY
:
May Grunwald's eosin-methylenblåt opløsning, Sigma-Aldrich®
MG1L-1L
:
SIGMA ALDRICH MICROSCOPY
:
Pakning:
Glass bottle
Pakn:
1 L
Seq:
5037
:
:
3,II
:
M-Clarity™ quality level = MQ500
:
1230
:
GHS02
:
GHS06
:
GHS08
:
Stue temperatur
:
1
:
MFCD00131580