Orders LinkContactUsLinkComponent
Dextrin
Dextrin
Plastic bottle for solids, 250 g
Katalog # ROTH3488.1
Marketsource
Leverandør:   Roth Carl
Dextrin
Katalog # ROTH3488.1
Leverandør:  Roth Carl
Marketsource
CAS nummer:  9004-53-9
Dextrin
Plastic bottle for solids, 250 g
CAS nummer:  9004-53-9
Price
Spørg for pris
Log ind for tilgængelighed
1 * 250 g
Product Details & Documents
Synonymer:  Dextrin
  • CAS nummer:9004-53-9
  • Formel:(C₆H₁₂O₆)n
  • MDL nummer:MFCD00081554
  • Molecular Weight:180.16 g/mol
  • Merck Index:13,02971
  • Tæthed:1,45 g/cm³ (20 °C)
  • Opbevaringstemperatur:Stue temperatur
  • EINECS:232-675-4
Specifikationer
Specifikationer
  • Pakning:
    Plastic bottle for solids
  • Pakn:
    250 g