Vandstrålepumpe
Vandstrålepumpe, 4,5 l/min, 20 mbar, 1 bar, 300 l/h, 80 °C
Katalog # 181-0501
Leverandør: KARTELL
Gå til:
Product Details & Documents
Til dannelse af vakuum og tømning af væsker og dampe (der skal muligvis monteres en kølefælde opstrøms). Særlig kraftig i området med lavt vandtryk.
PP, hvid.
- Vandforbrug 300 l/t
- Kan etablere 20 mbar med et vandtryk på 1 bar
- Sugekapacitet ~270 l luft pr. time
- God kemisk resistens
- Maks- temperatur ved kontinuerlig drift er 80 °C
Leveringsinformation: Levering inkluderer vandstrålepumpen, en slangekonnektor (udvendig diameter 12 - 13 mm) til vandporten og en slangekonnektor (udvendig diameter 9 - 11) til vakuumporten.
Documents
KART1395_TDS_EN
Datablad
Specifikationer
- Slutvakuum:20 mbar
- Vandforbrug:300 l/h
- Beskrivelse:Vandstrålepumpe
- Flowhastighed tryk/sug:4,5 l/min
- Temperatur:80 °C
- Vandtryk:1 bar
Accessories
Produktinformation
- Katalog #TilgængelighedPrice
- Slangekonnektorer med hurtig udløsning