Orders LinkContactUsLinkComponent
Vandstrålepumpe
Vandstrålepumpe
Vandstrålepumpe, 6,67 l/min, 16 mbar, 3,5 bar, 190 l/h, 80 °C, 210 mm
Katalog # 181-9100
Leverandør:   Brand
Vandstrålepumpe
Katalog # 181-9100
Leverandør:  Brand
Vandstrålepumpe
Vandstrålepumpe
Vandstrålepumpe, 6,67 l/min, 16 mbar, 3,5 bar, 190 l/h, 80 °C, 210 mm
Price
502,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 Items
Product Details & Documents
Water jet pump, made from grey PP for generating a vacuum and evacuating liquids and vapours (a catchpot or cooling trap may have to be fitted upstream).
  • Ekstrem lavt vandforbrug (190 L/t ved et vandtryk på 3,5 bar)
  • Konstant sluttryk (16 mbar ved en vandtemperatur på 12 °C)
  • God sugekapacitet, ~400 L luft pr. time (ved atmosfærisk tryk, vandtemperatur på 12 °C og vandtryk på 3,5 bar)
  • God kemisk resistens da det transporterede medie kun kommer i kontakt med dele fremstillet af PP, FKM og PTFE
  • Maks. temperatur ved kontinuerlig drifter 80 °C
 : Levering omfatter vandstrålepumpe, en R 3/4' forskruning, en R 1/2' reduktionsadapter, en dyse (udvendig diameter 10 - 12 mm) til afløb og en slangestuds med udvendig diameter på 6 - 9 mm, som kan afmonteres.
Specifikationer
  • Slutvakuum:
    16 mbar
  • Vandforbrug:
    190 l/h
  • Beskrivelse:
    Vandstrålepumpe
  • Længde:
    210 mm
  • Flowhastighed tryk/sug:
    6,67 l/min
  • Temperatur:
    80 °C
  • Vandtryk:
    3,5 bar
Accessories
Produktinformation
  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • Reducing adapter, M 22×1, for water jet filter pump
    Reducing adapter, M 22×1, for water jet filter pump
    181-9112
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 44,70 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • Reducing adapter, R ³/₈'', for water jet filter pump
    Reducing adapter, R ³/₈'', for water jet filter pump
    181-9111
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 44,70 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • Flat seal, PP, R ³/₄", for water jet pump
    Flat seal, PP, R ³/₄", for water jet pump
    BRND159661
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 39,80 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • Flat seal water inlet connection, Perbunan®, 19 mm ext.Ø
    Flat seal water inlet connection, Perbunan®, 19 mm ext.Ø
    BRND159664
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 10 Items - 31,60 kr