Orders LinkContactUsLinkComponent
Vakuumstyreenhed
Vakuumstyreenhed
Vakuumstyreenhed, CVC 3000
Katalog # 181-1030
Leverandør:   VACUUBRAND
Vakuumstyreenhed
Katalog # 181-1030
Leverandør:  VACUUBRAND
Vakuumstyreenhed
Vakuumstyreenhed
Vakuumstyreenhed, CVC 3000
Price
19.090,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 Items
Product Details & Documents
Model CVC 3000:
Meget alsidig, fuldelektronisk vakuummåler og styreenhed. Styreenheden er udstyret med en indbygget kapacitiv absolut tryktransducer fremstillet af alumina/keramik samt en indbygget udluftningsventil og tænd/sluk udgange til sugelinjens ventil og en kølevandsventil. Den letter arbejdet væsentligt og muliggør miljøvenlig drift med samtidig beskyttelse af prøver, genvinding af opløsningsmidler, reduceret skumdannelse og overopvarmning. Den optimale vakuumindstilling kan findes hurtigt og nemt, selv ved ukendte blandinger og tryk.
  • Procesvakuumsystem, kølevand og ventilation kontrolleres i henhold til krav
  • Intuitiv menustyring via grafikdisplay med analogt og digitalt vakuumdisplay
  • Automatisk opsætning: Skal blot tilsluttes. Kontrolleren registrerer VACCUBRAND NT pumper, vakuumventiler og kølevandsventiler, samt eksterne sensorer med VACUU BUS
  • Forprogrammerede funktioner til en række anvendelsesområder, fx tørreovn, filtrering, osv.
  • Automatisk kogepunkt til rotationsfordampere: Fuldautomatisk - der skal ikke indtastes parametre, når du anvender VARIO NT pumper
Suction line and coolant water valve: connection socket 5-pin, EN 60130-9.
Leveringsinformation: Enhederne leveres med vakuumstyreenhed med bund, strømforsyningsenhed, kabel med landespecifik stikprop og betjeningsvejledning.
Specifikationer
  • Beskrivelse:
    Vakuumstyreenhed, CVC 3000
  • Seq:
    01
  • Måleområde:
    1080 - 0,1 mbar (810 - 0,1 Torr)
  • Strømforsyning:
    100-240 V / 47-63 Hz
  • Maks. indgangseffekt:
    3,4 W (140 mA ved 24 V=)
  • B×D×H:
    138×124×115 mm
  • Reguleringsområde:
    1060 - 1 mbar (795 - 1 Torr) afhængigt af de anvendte vakuumpumper; turbo-mode: <1 mbar (<1 Torr)
  • Måleport:
    Gevindtilslutning til PTFE-slange 10/8 mm, med slangedyse DN 6/10 (monteret); lille flange KF 16 (tilbehør)
  • Udluftningsventil (indbygget):
    Tilslutning til inert gas med slange på 4 - 5 mm
  • Cat. No.:
    181-1030
  • Målenøjagtighed:
    < ± 1 mbar (0,75 Torr) (efter kompensering, ved konstant temperatur)
  • Model:
    CVC 3000
  • Maks. strømforbrug:
    0,8 A
  • Temperaturkoefficient:
    < ±0,07 mbar/K (< ±0,05 Torr/K)
  • Vægt uden strømforsyning:
    0,44 kg
Accessories
Produktinformation
  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • VACUU BUS valve cable for VB M-B 24 V/= venting valve, cable length 2 m
    VACUU BUS valve cable for VB M-B 24 V/= venting valve, cable length 2 m
    VACU20612554
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 1.150,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • VACUU BUS Y-adapter 1× stik, 2× stikdåser
    VACUU BUS Y-adapter 1× stik, 2× stikdåser
    181-0466
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 1.220,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • Adapter for gas ballast connection through KF DN 16
    Adapter for gas ballast connection through KF DN 16
    VACU20636193
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 1.160,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • VV-B 6 ventil til sugelinje, VACUU BUS, FPM/PP, elektromagnetisk, DN 16
    VV-B 6 ventil til sugelinje, VACUU BUS, FPM/PP, elektromagnetisk, DN 16
    181-1017
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 3.400,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • VV-B 6C ventil til sugelinje, VACUU BUS, PVDF/fluorelastomer, elektromagnetisk, DN 16
    VV-B 6C ventil til sugelinje, VACUU BUS, PVDF/fluorelastomer, elektromagnetisk, DN 16
    181-1018
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 7.440,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • VKW-B køleventil, VACUU BUS, DN 1,5 mm, indgang G3/4"/G1/2", udgang på slangedyse 6 mm, kabellængde 2 m
    VKW-B køleventil, VACUU BUS, DN 1,5 mm, indgang G3/4"/G1/2", udgang på slangedyse 6 mm, kabellængde 2 m
    181-1016
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 3.020,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • VV-B 15C ventil til sugelinje, VACUU BUS, PVDF/PTFE, elektromagnetisk, DN 25
    VV-B 15C ventil til sugelinje, VACUU BUS, PVDF/PTFE, elektromagnetisk, DN 25
    181-1014
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 9.890,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • VB M-B KF DN16/G1/4" udluftningsventil med slangedyse G1/4" - 6/10 mm, VACUU BUS
    VB M-B KF DN16/G1/4" udluftningsventil med slangedyse G1/4" - 6/10 mm, VACUU BUS
    181-1015
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 3.350,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • VV-B 15C ventil til sugelinje, VACUU BUS, PVDF/PTFE, elektromagnetisk, DN 16
    VV-B 15C ventil til sugelinje, VACUU BUS, PVDF/PTFE, elektromagnetisk, DN 16
    181-1013
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 9.680,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • Installationssæt til CVC 3000, består af 3 fjederclips og skruer
    Installationssæt til CVC 3000, består af 3 fjederclips og skruer
    181-1007
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 221,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • VACUU BUS ventilkabel til VKW-B 24 V/= køleventil, kabellængde 2 m
    VACUU BUS ventilkabel til VKW-B 24 V/= køleventil, kabellængde 2 m
    181-1006
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 1.230,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • VACUU BUS ventilkabel til sugelinjens ventiler VV-B, VV-B/C, 2 m
    VACUU BUS ventilkabel til sugelinjens ventiler VV-B, VV-B/C, 2 m
    181-1003
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 1.230,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • VACUU BUS forlængerkabel, 4-ben, 2 m
    VACUU BUS forlængerkabel, 4-ben, 2 m
    181-1002
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 336,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • Vacuum sensor VSP 3000
    Vacuum sensor VSP 3000
    181-0173
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 4.910,00 kr