Membranpumper
About this item
Membranpumper er mekaniske vakuumpumper, der fungerer uden olie. De er nemme at betjene, bruger ikke vand og danner hverken spildvand eller olieaffald. Disse pumper anvendes til tømning eller pumpning af gasser mellem beholdere i kemi- eller fysiklaboratorier. De er meget alsidige.
- Leveres i aluminium eller i kemisk resistente udgaver
- Stort udvalg af sluttryk og pumpekapaciteter, høje pumpevolumenkapaciteter selv ved lave tryk
- Vedligeholdelsesfri driftsenhed, fremstillet med henblik på nem vedligeholdelse, membran og ventiler er lette at udskifte
- Meget støjsvag drift med få vibrationer
- Optimeret driftslevetid af membraner og ventiler (normalt over 10000 driftstimer)
Aluminiumsmodel
Dele, der kommer i kontakt med mediet, er fremstillet af aluminium, FPM, PE, PBT eller lignende. Bredt anvendelsesområde til vakuum applikationer i laboratoriet og i industrien med ikke aggressive gasarter, fx vakuumfiltrering, vakuumdampafgasning og vakuumimprægnering.
Enestående FPM-ventiler med lang holdbarhed.
Stort cylinder indløbsvolumen med minimalt dødvolumen sikre høj indgangseffekt.
Optimerede, meget fleksible FPM dobbelt-membraner med stofforstærkning; god driftssikkerhed og lang driftslevetid.
Leveres som et-, to- tre- eller fire-trins pumper.
Kompakt design.
Parts that come into contact with media are made from aluminium, FPM, PE or PBT or similar. Broad range of vacuum generating applications in the laboratory and in industry with non-aggressive gases, e.g. vacuum filtration, vacuum stream degassing and vacuum impregnation.
The gases and vapours that are pumped only come into contact with fluorinated plastics, with outstanding chemical resistance properties. Typical applications include, for example, pumping chemically active vapours.
: ATEX approval: II 3G IIC T3 X Internal Atm. only (except for ME 4R NT model).
: Levering omfatter pumpen med kontakt, kabel, stik og betjeningsvejledning.
13 Options Available Below
Product Details & Documents
Membranpumper er mekaniske vakuumpumper, der fungerer uden olie. De er nemme at betjene, bruger ikke vand og danner hverken spildvand eller olieaffald. Disse pumper anvendes til tømning eller pumpning af gasser mellem beholdere i kemi- eller fysiklaboratorier. De er meget alsidige.
- Leveres i aluminium eller i kemisk resistente udgaver
- Stort udvalg af sluttryk og pumpekapaciteter, høje pumpevolumenkapaciteter selv ved lave tryk
- Vedligeholdelsesfri driftsenhed, fremstillet med henblik på nem vedligeholdelse, membran og ventiler er lette at udskifte
- Meget støjsvag drift med få vibrationer
- Optimeret driftslevetid af membraner og ventiler (normalt over 10000 driftstimer)
Aluminiumsmodel
Dele, der kommer i kontakt med mediet, er fremstillet af aluminium, FPM, PE, PBT eller lignende. Bredt anvendelsesområde til vakuum applikationer i laboratoriet og i industrien med ikke aggressive gasarter, fx vakuumfiltrering, vakuumdampafgasning og vakuumimprægnering.
Enestående FPM-ventiler med lang holdbarhed.
Stort cylinder indløbsvolumen med minimalt dødvolumen sikre høj indgangseffekt.
Optimerede, meget fleksible FPM dobbelt-membraner med stofforstærkning; god driftssikkerhed og lang driftslevetid.
Leveres som et-, to- tre- eller fire-trins pumper.
Kompakt design.
Parts that come into contact with media are made from aluminium, FPM, PE or PBT or similar. Broad range of vacuum generating applications in the laboratory and in industry with non-aggressive gases, e.g. vacuum filtration, vacuum stream degassing and vacuum impregnation.
The gases and vapours that are pumped only come into contact with fluorinated plastics, with outstanding chemical resistance properties. Typical applications include, for example, pumping chemically active vapours.
: ATEX approval: II 3G IIC T3 X Internal Atm. only (except for ME 4R NT model).
: Levering omfatter pumpen med kontakt, kabel, stik og betjeningsvejledning.
Specifications for Product Family
Specifications
- Catalog No:
- 181-0241
- 181-1580
- 181-1557
- 181-0016
- 181-0476
- VACU730002
- 181-1082
- 181-1083
- VACU738002
- 181-1037
- 181-1038
- VACU732002
- 181-1039
- VACU732202
- 181-1033
- 181-0160
- VACU731002
- 181-1034
- VACU731102
- 181-1065
- 181-1066
- VACU736002
- 181-1061
- 181-1062
- VACU734002
- 181-0437
- 181-0478
- VACU743001
- VACU743002
- 181-0045
- 181-0477
- VACU741002
- 181-0243
- 181-0242
- Model:
- ME 1 with EU-plug
- MD 1 med EU-stik
- MD 1 with CH-plug
- MD 1, med UK-stik
- ME 2NT with EU plug
- ME 2NT with UK plug
- MV 2 NT med EU-stik
- MV 2 NT med CH-stik
- MV 2 NT with UK-plug
- MZ 2 NT med EU-stik
- MZ 2 NT med CH-stik
- MZ 2 NT with UK-plug
- MZ 2D NT med EU-stik
- MZ 2D NT with UK-plug
- ME 4 NT med EU-stik
- ME 4 NT, med CH-stik
- ME 4 NT with UK-plug
- ME 4R NT med EU-stik
- ME 4R NT with UK-plug
- MD 4 NT med EU-stik
- MD 4 NT med CH-stik
- MD 4 NT with UK-plug
- ME 8 NT med EU-stik
- ME 8 NT med CH-stik
- ME 8 NT with UK-plug
- MV 10 NT with EU-plug
- MD 12 NT with EU-plug
- MD 12 NT with CH-plug
- MD 12 NT with UK-plug
- ME 16, med UK-stik
- ME 16 NT with EU-plug
- ME 16 NT with UK-plug
- ME 1 with UK-plug
- ME 1 with CH-plug
- Antal trin:
- 1
- 3
- 3
- 3
- 1
- 1
- 4
- 4
- 4
- 2
- 2
- 2
- 2
- 2
- 1
- 1
- 1
- 1
- 1
- 3
- 3
- 3
- 1
- 1
- 1
- 4
- 3
- 3
- 3
- 1
- 1
- 1
- 1
- 1
- Flowhastighed:
- 12 l/min
- 20
- 20 l/min
- 20
- 33 l/min
- 33 l/min
- 37
- 37
- 37 l/min
- 37
- 37
- 37 l/min
- 38
- 38 l/min
- 67
- 67
- 67 l/min
- 63
- 63 l/min
- 55
- 55
- 55 l/min
- 122
- 122
- 122 l/min
- 173 l/min
- 55 l/min
- 55 l/min
- 55 l/min
- 200
- 273 l/min
- 273 l/min
- 11/14 l/min
- 11/14 l/min
- Vakuum:
- 100 mbar
- 1,5 mbar
- 1,5 mbar
- 1,5 mbar
- 70 mbar
- 70 mbar
- 0,5 mbar
- 0,5 mbar
- 0,5 mbar
- 7 mbar
- 7 mbar
- 7 mbar
- 4 mbar
- 4 mbar
- 70 mbar
- 70 mbar
- 70 mbar
- 100 mbar
- 100 mbar
- 1 mbar
- 1 mbar
- 1 mbar
- 70 mbar
- 70 mbar
- 70 mbar
- 0,5 mbar
- 2 mbar
- 2 mbar
- 2 mbar
- 80 mbar
- 70 mbar
- 70 mbar
- -
- -
- Slutvakuum (abs.):
- 100 mbar
- 1,5 mbar
- 1,5 mbar
- 1,5 mbar
- 70 mbar
- 70 mbar
- 0,5 mbar
- 0,5 mbar
- 0,5 mbar
- 7 mbar
- 7 mbar
- 7 mbar
- 4 mbar
- 4 mbar
- 70 mbar
- 70 mbar
- 70 mbar
- 100 mbar
- 100 mbar
- 2 mbar
- 2 mbar
- 2 mbar
- 70 mbar
- 70 mbar
- 70 mbar
- 0,5 mbar
- 2 mbar
- 2 mbar
- 2 mbar
- 80 mbar
- 70 mbar
- 70 mbar
- 100 mbar
- 100 mbar
- Sluttryk med gasballast:
- –
- –
- –
- –
- –
- –
- –
- –
- –
- –
- –
- –
- –
- –
- –
- –
- –
- –
- –
- –
- –
- –
- –
- –
- –
- –
- –
- –
- –
- –
- –
- –
- –
- –
- Beskyttelsesklasse:
- IP 40
- IP 44
- IP 42
- IP 44
- IP 40
- IP 40
- IP 40
- IP 40
- IP 40
- IP 40
- IP 40
- IP 40
- IP 40
- IP 40
- IP 40
- IP 40
- IP 40
- IP 40
- IP 40
- IP 40
- IP 40
- IP 40
- IP 40
- IP 40
- IP 40
- IP 40
- IP 40
- IP 40
- IP 40
- IP 20
- IP 40
- IP 40
- IP 40
- IP 40
- Tilslutning på tryksiden (EX):
- Silencer / G1/8”
- Silencer / G1/8”
- Silencer / G1/8”
- Silencer / G1/8”
- Silencer / G1/4”
- Silencer / G1/4”
- Silencer / G1/4”
- Silencer / G1/4”
- Silencer / G1/4”
- Silencer / G1/4”
- Silencer / G1/4”
- Silencer / G1/4”
- Silencer / G1/4”
- Silencer / G1/4”
- 2 × silencer / G1/4”
- 2 × silencer / G1/4”
- 2 × silencer / G1/4”
- Hose nozzle DN 8-10 mm
- Hose nozzle DN 8-10 mm
- Silencer / G1/4”
- Silencer / G1/4”
- Silencer / G1/4”
- 2 × silencer / G1/4”
- 2 × silencer / G1/4”
- 2 × silencer / G1/4”
- Silencer / G1/2”
- Silencer / G1/2”
- Silencer / G1/2”
- Silencer / G1/2”
- Hose nozzle DN 10 mm / silencer / G1/4”
- Silencer / G1/2”
- Silencer / G1/2”
- Silencer / G1/8”
- Silencer / G1/8”
- Tilslutning på sugesiden (IN):
- Hose nozzle DN 6 - 10 mm
- Hose nozzle DN 6 mm
- Hose nozzle DN 6 mm
- Hose nozzle DN 6 mm
- Hose nozzle DN 8 - 10 mm
- Hose nozzle DN 8 - 10 mm
- Small flange KF DN 16
- Small flange KF DN 16
- Small flange KF DN 16
- Hose nozzle DN 8 - 10 mm
- Hose nozzle DN 8 - 10 mm
- Hose nozzle DN 8 - 10 mm
- Small flange KF DN 16
- Small flange KF DN 16
- Hose nozzle DN 8 - 10 mm
- Hose nozzle DN 8 - 10 mm
- Hose nozzle DN 8 - 10 mm
- Hose nozzle DN 8 - 10 mm
- Hose nozzle DN 8 - 10 mm
- Small flange KF DN 16
- Small flange KF DN 16
- Small flange KF DN 16
- Hose nozzle DN 8-10 mm
- Hose nozzle DN 8-10 mm
- Hose nozzle DN 8-10 mm
- Small flange KF DN 25
- Small flange KF DN 25
- Small flange KF DN 25
- Small flange KF DN 25
- Small flange KF DN 25
- Small flange KF DN 25
- Small flange KF DN 25
- Hose nozzle DN 6 - 10 mm
- Hose nozzle DN 6 - 10 mm
- Motorudgangseffekt:
- 0,04 kW
- 0,08 kW
- 0,08 kW
- 0,18 kW
- 0,25 kW
- 0,25 kW
- 0,18 kW
- 0,18 kW
- 0,18 kW
- 0,18 kW
- 0,18 kW
- 0,18 kW
- 0,25 kW
- 0,25 kW
- 0,25 kW
- 0,25 kW
- 0,39 kW
- 0,04 kW
- 0,04 kW
- B×D×H:
- 247×121×145 mm
- 303×143×163 mm
- 303×143×163 mm
- 303×143×163 mm
- 243×211×198 mm
- 243×211×198 mm
- 325×239×198 mm
- 325×239×198 mm
- 325×239×198 mm
- 243×239×198 mm
- 243×239×198 mm
- 243×239×198 mm
- 243×242×198 mm
- 243×242×198 mm
- 243×239×198 mm
- 243×239×198 mm
- 243×239×198 mm
- 243×239×290 mm
- 243×239×290 mm
- 325×239×198 mm
- 325×239×198 mm
- 325×239×198 mm
- 325×239×198 mm
- 325×239×198 mm
- 325×239×198 mm
- 554×260×359 mm
- 554×260×359 mm
- 554×260×359 mm
- 554×260×359 mm
- 470×222×294 mm
- 554×260×359 mm
- 554×260×359 mm
- 247×121×145 mm
- 247×121×145 mm
- Vægt:
- 5 kg
- 6,5 kg
- 6,5 kg
- 6,5 kg
- 10,2 kg
- 10,2 kg
- 16,4 kg
- 16,4 kg
- 16,4 kg
- 11 kg
- 11 kg
- 11 kg
- 11,4 kg
- 11,4 kg
- 11 kg
- 11 kg
- 11 kg
- 11,5 kg
- 11,5 kg
- 16,4 kg
- 16,4 kg
- 16,4 kg
- 16,4 kg
- 16,4 kg
- 16,4 kg
- 30,6 kg
- 30,6 kg
- 30,6 kg
- 30,6 kg
- 23 kg
- 30,6 kg
- 30,6 kg
- 5 kg
- 5 kg
Specifications
Product Family Options
Aluminiumsmodel
Product Information
- ModelTilgængelighedPrice
- Specifications:
More
Specifications
Cat. No.181-0241ModelME 1 with EU-plugAntal trin1Flowhastighed12 l/minVakuum100 mbarSlutvakuum (abs.)100 mbarSluttryk med gasballast–BeskyttelsesklasseIP 40Tilslutning på tryksiden (EX)Silencer / G1/8”Tilslutning på sugesiden (IN)Hose nozzle DN 6 - 10 mmMotorudgangseffekt0,04 kWB×D×H247×121×145 mmVægt5 kg - Specifications:
More
Specifications
Cat. No.181-1580ModelMD 1 med EU-stikAntal trin3Flowhastighed20Vakuum1,5 mbarSlutvakuum (abs.)1,5 mbarSluttryk med gasballast–BeskyttelsesklasseIP 44Tilslutning på tryksiden (EX)Silencer / G1/8”Tilslutning på sugesiden (IN)Hose nozzle DN 6 mmMotorudgangseffekt0,08 kWB×D×H303×143×163 mmVægt6,5 kg - MD 1 with CH-plugDiscontinued-Specifications:
More
Specifications
Cat. No.181-1557ModelMD 1 with CH-plugAntal trin3Flowhastighed20 l/minVakuum1,5 mbarSlutvakuum (abs.)1,5 mbarSluttryk med gasballast–BeskyttelsesklasseIP 42Tilslutning på tryksiden (EX)Silencer / G1/8”Tilslutning på sugesiden (IN)Hose nozzle DN 6 mmMotorudgangseffektB×D×H303×143×163 mmVægt6,5 kg - MD 1, med UK-stikDiscontinued-Specifications:
More
Specifications
Cat. No.181-0016ModelMD 1, med UK-stikAntal trin3Flowhastighed20Vakuum1,5 mbarSlutvakuum (abs.)1,5 mbarSluttryk med gasballast–BeskyttelsesklasseIP 44Tilslutning på tryksiden (EX)Silencer / G1/8”Tilslutning på sugesiden (IN)Hose nozzle DN 6 mmMotorudgangseffekt0,08 kWB×D×H303×143×163 mmVægt6,5 kg - Specifications:
More
Specifications
Cat. No.181-0476ModelME 2NT with EU plugAntal trin1Flowhastighed33 l/minVakuum70 mbarSlutvakuum (abs.)70 mbarSluttryk med gasballast–BeskyttelsesklasseIP 40Tilslutning på tryksiden (EX)Silencer / G1/4”Tilslutning på sugesiden (IN)Hose nozzle DN 8 - 10 mmMotorudgangseffektB×D×H243×211×198 mmVægt10,2 kg - ME 2NT with UK plugDiscontinued-Specifications:
More
Specifications
Cat. No.VACU730002ModelME 2NT with UK plugAntal trin1Flowhastighed33 l/minVakuum70 mbarSlutvakuum (abs.)70 mbarSluttryk med gasballast–BeskyttelsesklasseIP 40Tilslutning på tryksiden (EX)Silencer / G1/4”Tilslutning på sugesiden (IN)Hose nozzle DN 8 - 10 mmMotorudgangseffekt0,18 kWB×D×H243×211×198 mmVægt10,2 kg - Specifications:
More
Specifications
Cat. No.181-1082ModelMV 2 NT med EU-stikAntal trin4Flowhastighed37Vakuum0,5 mbarSlutvakuum (abs.)0,5 mbarSluttryk med gasballast–BeskyttelsesklasseIP 40Tilslutning på tryksiden (EX)Silencer / G1/4”Tilslutning på sugesiden (IN)Small flange KF DN 16Motorudgangseffekt0,25 kWB×D×H325×239×198 mmVægt16,4 kg - MV 2 NT med CH-stikDiscontinued-Specifications:
More
Specifications
Cat. No.181-1083ModelMV 2 NT med CH-stikAntal trin4Flowhastighed37Vakuum0,5 mbarSlutvakuum (abs.)0,5 mbarSluttryk med gasballast–BeskyttelsesklasseIP 40Tilslutning på tryksiden (EX)Silencer / G1/4”Tilslutning på sugesiden (IN)Small flange KF DN 16Motorudgangseffekt0,25 kWB×D×H325×239×198 mmVægt16,4 kg - MV 2 NT with UK-plugDiscontinued-Specifications:
More
Specifications
Cat. No.VACU738002ModelMV 2 NT with UK-plugAntal trin4Flowhastighed37 l/minVakuum0,5 mbarSlutvakuum (abs.)0,5 mbarSluttryk med gasballast–BeskyttelsesklasseIP 40Tilslutning på tryksiden (EX)Silencer / G1/4”Tilslutning på sugesiden (IN)Small flange KF DN 16MotorudgangseffektB×D×H325×239×198 mmVægt16,4 kg - Specifications:
More
Specifications
Cat. No.181-1037ModelMZ 2 NT med EU-stikAntal trin2Flowhastighed37Vakuum7 mbarSlutvakuum (abs.)7 mbarSluttryk med gasballast–BeskyttelsesklasseIP 40Tilslutning på tryksiden (EX)Silencer / G1/4”Tilslutning på sugesiden (IN)Hose nozzle DN 8 - 10 mmMotorudgangseffekt0,18 kWB×D×H243×239×198 mmVægt11 kg - MZ 2 NT med CH-stikDiscontinued-Specifications:
More
Specifications
Cat. No.181-1038ModelMZ 2 NT med CH-stikAntal trin2Flowhastighed37Vakuum7 mbarSlutvakuum (abs.)7 mbarSluttryk med gasballast–BeskyttelsesklasseIP 40Tilslutning på tryksiden (EX)Silencer / G1/4”Tilslutning på sugesiden (IN)Hose nozzle DN 8 - 10 mmMotorudgangseffekt0,18 kWB×D×H243×239×198 mmVægt11 kg - MZ 2 NT with UK-plugDiscontinued-Specifications:
More
Specifications
Cat. No.VACU732002ModelMZ 2 NT with UK-plugAntal trin2Flowhastighed37 l/minVakuum7 mbarSlutvakuum (abs.)7 mbarSluttryk med gasballast–BeskyttelsesklasseIP 40Tilslutning på tryksiden (EX)Silencer / G1/4”Tilslutning på sugesiden (IN)Hose nozzle DN 8 - 10 mmMotorudgangseffektB×D×H243×239×198 mmVægt11 kg - Specifications:
More
Specifications
Cat. No.181-1039ModelMZ 2D NT med EU-stikAntal trin2Flowhastighed38Vakuum4 mbarSlutvakuum (abs.)4 mbarSluttryk med gasballast–BeskyttelsesklasseIP 40Tilslutning på tryksiden (EX)Silencer / G1/4”Tilslutning på sugesiden (IN)Small flange KF DN 16Motorudgangseffekt0,18 kWB×D×H243×242×198 mmVægt11,4 kg - MZ 2D NT with UK-plugDiscontinued-Specifications:
More
Specifications
Cat. No.VACU732202ModelMZ 2D NT with UK-plugAntal trin2Flowhastighed38 l/minVakuum4 mbarSlutvakuum (abs.)4 mbarSluttryk med gasballast–BeskyttelsesklasseIP 40Tilslutning på tryksiden (EX)Silencer / G1/4”Tilslutning på sugesiden (IN)Small flange KF DN 16MotorudgangseffektB×D×H243×242×198 mmVægt11,4 kg - Specifications:
More
Specifications
Cat. No.181-1033ModelME 4 NT med EU-stikAntal trin1Flowhastighed67Vakuum70 mbarSlutvakuum (abs.)70 mbarSluttryk med gasballast–BeskyttelsesklasseIP 40Tilslutning på tryksiden (EX)2 × silencer / G1/4”Tilslutning på sugesiden (IN)Hose nozzle DN 8 - 10 mmMotorudgangseffekt0,18 kWB×D×H243×239×198 mmVægt11 kg - ME 4 NT, med CH-stikDiscontinued-Specifications:
More
Specifications
Cat. No.181-0160ModelME 4 NT, med CH-stikAntal trin1Flowhastighed67Vakuum70 mbarSlutvakuum (abs.)70 mbarSluttryk med gasballast–BeskyttelsesklasseIP 40Tilslutning på tryksiden (EX)2 × silencer / G1/4”Tilslutning på sugesiden (IN)Hose nozzle DN 8 - 10 mmMotorudgangseffekt0,18 kWB×D×H243×239×198 mmVægt11 kg - ME 4 NT with UK-plugDiscontinued-Specifications:
More
Specifications
Cat. No.VACU731002ModelME 4 NT with UK-plugAntal trin1Flowhastighed67 l/minVakuum70 mbarSlutvakuum (abs.)70 mbarSluttryk med gasballast–BeskyttelsesklasseIP 40Tilslutning på tryksiden (EX)2 × silencer / G1/4”Tilslutning på sugesiden (IN)Hose nozzle DN 8 - 10 mmMotorudgangseffektB×D×H243×239×198 mmVægt11 kg - Specifications:
More
Specifications
Cat. No.181-1034ModelME 4R NT med EU-stikAntal trin1Flowhastighed63Vakuum100 mbarSlutvakuum (abs.)100 mbarSluttryk med gasballast–BeskyttelsesklasseIP 40Tilslutning på tryksiden (EX)Hose nozzle DN 8-10 mmTilslutning på sugesiden (IN)Hose nozzle DN 8 - 10 mmMotorudgangseffekt0,18 kWB×D×H243×239×290 mmVægt11,5 kg - ME 4R NT with UK-plugDiscontinued-Specifications:
More
Specifications
Cat. No.VACU731102ModelME 4R NT with UK-plugAntal trin1Flowhastighed63 l/minVakuum100 mbarSlutvakuum (abs.)100 mbarSluttryk med gasballast–BeskyttelsesklasseIP 40Tilslutning på tryksiden (EX)Hose nozzle DN 8-10 mmTilslutning på sugesiden (IN)Hose nozzle DN 8 - 10 mmMotorudgangseffektB×D×H243×239×290 mmVægt11,5 kg - Specifications:
More
Specifications
Cat. No.181-1065ModelMD 4 NT med EU-stikAntal trin3Flowhastighed55Vakuum1 mbarSlutvakuum (abs.)2 mbarSluttryk med gasballast–BeskyttelsesklasseIP 40Tilslutning på tryksiden (EX)Silencer / G1/4”Tilslutning på sugesiden (IN)Small flange KF DN 16Motorudgangseffekt0,25 kWB×D×H325×239×198 mmVægt16,4 kg - MD 4 NT med CH-stikDiscontinued-Specifications:
More
Specifications
Cat. No.181-1066ModelMD 4 NT med CH-stikAntal trin3Flowhastighed55Vakuum1 mbarSlutvakuum (abs.)2 mbarSluttryk med gasballast–BeskyttelsesklasseIP 40Tilslutning på tryksiden (EX)Silencer / G1/4”Tilslutning på sugesiden (IN)Small flange KF DN 16Motorudgangseffekt0,25 kWB×D×H325×239×198 mmVægt16,4 kg - MD 4 NT with UK-plugDiscontinued-Specifications:
More
Specifications
Cat. No.VACU736002ModelMD 4 NT with UK-plugAntal trin3Flowhastighed55 l/minVakuum1 mbarSlutvakuum (abs.)2 mbarSluttryk med gasballast–BeskyttelsesklasseIP 40Tilslutning på tryksiden (EX)Silencer / G1/4”Tilslutning på sugesiden (IN)Small flange KF DN 16MotorudgangseffektB×D×H325×239×198 mmVægt16,4 kg - Specifications:
More
Specifications
Cat. No.181-1061ModelME 8 NT med EU-stikAntal trin1Flowhastighed122Vakuum70 mbarSlutvakuum (abs.)70 mbarSluttryk med gasballast–BeskyttelsesklasseIP 40Tilslutning på tryksiden (EX)2 × silencer / G1/4”Tilslutning på sugesiden (IN)Hose nozzle DN 8-10 mmMotorudgangseffekt0,25 kWB×D×H325×239×198 mmVægt16,4 kg - ME 8 NT med CH-stikDiscontinued-Specifications:
More
Specifications
Cat. No.181-1062ModelME 8 NT med CH-stikAntal trin1Flowhastighed122Vakuum70 mbarSlutvakuum (abs.)70 mbarSluttryk med gasballast–BeskyttelsesklasseIP 40Tilslutning på tryksiden (EX)2 × silencer / G1/4”Tilslutning på sugesiden (IN)Hose nozzle DN 8-10 mmMotorudgangseffekt0,25 kWB×D×H325×239×198 mmVægt16,4 kg - ME 8 NT with UK-plugDiscontinued-Specifications:
More
Specifications
Cat. No.VACU734002ModelME 8 NT with UK-plugAntal trin1Flowhastighed122 l/minVakuum70 mbarSlutvakuum (abs.)70 mbarSluttryk med gasballast–BeskyttelsesklasseIP 40Tilslutning på tryksiden (EX)2 × silencer / G1/4”Tilslutning på sugesiden (IN)Hose nozzle DN 8-10 mmMotorudgangseffektB×D×H325×239×198 mmVægt16,4 kg - Specifications:
More
Specifications
Cat. No.181-0437ModelMV 10 NT with EU-plugAntal trin4Flowhastighed173 l/minVakuum0,5 mbarSlutvakuum (abs.)0,5 mbarSluttryk med gasballast–BeskyttelsesklasseIP 40Tilslutning på tryksiden (EX)Silencer / G1/2”Tilslutning på sugesiden (IN)Small flange KF DN 25MotorudgangseffektB×D×H554×260×359 mmVægt30,6 kg - Specifications:
More
Specifications
Cat. No.181-0478ModelMD 12 NT with EU-plugAntal trin3Flowhastighed55 l/minVakuum2 mbarSlutvakuum (abs.)2 mbarSluttryk med gasballast–BeskyttelsesklasseIP 40Tilslutning på tryksiden (EX)Silencer / G1/2”Tilslutning på sugesiden (IN)Small flange KF DN 25MotorudgangseffektB×D×H554×260×359 mmVægt30,6 kg - MD 12 NT with CH-plugDiscontinued-Specifications:
More
Specifications
Cat. No.VACU743001ModelMD 12 NT with CH-plugAntal trin3Flowhastighed55 l/minVakuum2 mbarSlutvakuum (abs.)2 mbarSluttryk med gasballast–BeskyttelsesklasseIP 40Tilslutning på tryksiden (EX)Silencer / G1/2”Tilslutning på sugesiden (IN)Small flange KF DN 25MotorudgangseffektB×D×H554×260×359 mmVægt30,6 kg - MD 12 NT with UK-plugDiscontinued-Specifications:
More
Specifications
Cat. No.VACU743002ModelMD 12 NT with UK-plugAntal trin3Flowhastighed55 l/minVakuum2 mbarSlutvakuum (abs.)2 mbarSluttryk med gasballast–BeskyttelsesklasseIP 40Tilslutning på tryksiden (EX)Silencer / G1/2”Tilslutning på sugesiden (IN)Small flange KF DN 25MotorudgangseffektB×D×H554×260×359 mmVægt30,6 kg - ME 16, med UK-stikDiscontinued-Specifications:
More
Specifications
Cat. No.181-0045ModelME 16, med UK-stikAntal trin1Flowhastighed200Vakuum80 mbarSlutvakuum (abs.)80 mbarSluttryk med gasballast–BeskyttelsesklasseIP 20Tilslutning på tryksiden (EX)Hose nozzle DN 10 mm / silencer / G1/4”Tilslutning på sugesiden (IN)Small flange KF DN 25Motorudgangseffekt0,39 kWB×D×H470×222×294 mmVægt23 kg - Specifications:
More
Specifications
Cat. No.181-0477ModelME 16 NT with EU-plugAntal trin1Flowhastighed273 l/minVakuum70 mbarSlutvakuum (abs.)70 mbarSluttryk med gasballast–BeskyttelsesklasseIP 40Tilslutning på tryksiden (EX)Silencer / G1/2”Tilslutning på sugesiden (IN)Small flange KF DN 25MotorudgangseffektB×D×H554×260×359 mmVægt30,6 kg - ME 16 NT with UK-plugDiscontinued-Specifications:
More
Specifications
Cat. No.VACU741002ModelME 16 NT with UK-plugAntal trin1Flowhastighed273 l/minVakuum70 mbarSlutvakuum (abs.)70 mbarSluttryk med gasballast–BeskyttelsesklasseIP 40Tilslutning på tryksiden (EX)Silencer / G1/2”Tilslutning på sugesiden (IN)Small flange KF DN 25MotorudgangseffektB×D×H554×260×359 mmVægt30,6 kg - ME 1 with UK-plugDiscontinued-Specifications:
More
Specifications
Cat. No.181-0243ModelME 1 with UK-plugAntal trin1Flowhastighed11/14 l/minVakuum-Slutvakuum (abs.)100 mbarSluttryk med gasballast–BeskyttelsesklasseIP 40Tilslutning på tryksiden (EX)Silencer / G1/8”Tilslutning på sugesiden (IN)Hose nozzle DN 6 - 10 mmMotorudgangseffekt0,04 kWB×D×H247×121×145 mmVægt5 kg - ME 1 with CH-plugDiscontinued-Specifications:
More
Specifications
Cat. No.181-0242ModelME 1 with CH-plugAntal trin1Flowhastighed11/14 l/minVakuum-Slutvakuum (abs.)100 mbarSluttryk med gasballast–BeskyttelsesklasseIP 40Tilslutning på tryksiden (EX)Silencer / G1/8”Tilslutning på sugesiden (IN)Hose nozzle DN 6 - 10 mmMotorudgangseffekt0,04 kWB×D×H247×121×145 mmVægt5 kg
Accessories
Product Information
- Katalog #TilgængelighedPrice
- Small flanges KF, NW 16 with thread, G1/4", for ME 2, MZ 2, MV 2, DN 16Small flanges KF, NW 16 with thread, G1/4", for ME 2, MZ 2, MV 2, DN 16185-2277Log in for availability1 * 1 Items - 450,00 kr
Product Information
- Katalog #TilgængelighedPrice
- Service kit for MD 1 includes diaphragm, valves and diaphragm keyService kit for MD 1 includes diaphragm, valves and diaphragm key181-0020Log in for availability1 * 1 Items - 1.400,00 kr
Product Information
- Katalog #TilgængelighedPrice
- Small flanges NW 16 with thread, G1/4", for ME 4C, MD 4C, ME 8C, DN 16Small flanges NW 16 with thread, G1/4", for ME 4C, MD 4C, ME 8C, DN 16VACU20639883Log in for availability1 * 1 Items - 746,00 kr
Product Information
- Katalog #TilgængelighedPrice
- Small flanges NW 16 with thread, G1/4", for ME 4, MZ 4, MD 4, DN 16Small flanges NW 16 with thread, G1/4", for ME 4, MZ 4, MD 4, DN 16VACU20662591Log in for availability1 * 1 Items - 694,00 kr
Product Information
- Katalog #TilgængelighedPrice
- Small flanges NW 16 with thread, G1/4", for ME 8, DN 16Small flanges NW 16 with thread, G1/4", for ME 8, DN 16VACU20662592Log in for availability1 * 1 Items - 881,00 kr
Product Information
- Katalog #TilgængelighedPrice
- Small flanges KF with thread, G1/8", DN 10Small flanges KF with thread, G1/8", DN 10VACU20662600Log in for availability1 * 1 Items - 803,00 kr
Product Information
- Katalog #TilgængelighedPrice
- Upgrade kit exhaust vapor condenser for NT seriesUpgrade kit exhaust vapor condenser for NT seriesVACU20699948Log in for availability1 * 1 Items - 6.270,00 kr
Product Information
- Katalog #TilgængelighedPrice
- Small flanges NW 16 with thread, G1/4", for ME 2C, MZ 2C, MZ 4C, DN 16Small flanges NW 16 with thread, G1/4", for ME 2C, MZ 2C, MZ 4C, DN 16VACU20696820Log in for availability1 * 1 Items - 788,00 kr
Product Information
- Katalog #TilgængelighedPrice
- Service kit for ME 2 NT includes diaphragm, valvesService kit for ME 2 NT includes diaphragm, valvesVACU20696877Log in for availability1 * 1 Items - 527,00 kr
Product Information
- Katalog #TilgængelighedPrice
- Service kit for ME 2C NT includes diaphragm, valvesService kit for ME 2C NT includes diaphragm, valvesVACU20696878Log in for availability1 * 1 Items - 536,00 kr
Product Information
- Katalog #TilgængelighedPrice
- Service kit for MV 2 includes diaphragm and valvesService kit for MV 2 includes diaphragm and valves181-1690Log in for availability1 * 1 Items - 2.140,00 kr
Product Information
- Katalog #TilgængelighedPrice
- Service kit for ME 1/ME 1C, includes diaphragm, valves, diaphragm keyService kit for ME 1/ME 1C, includes diaphragm, valves, diaphragm keyVACU20696874Log in for availability1 * 1 Items - 584,00 kr
Product Information
- Katalog #TilgængelighedPrice
- Set of hose clips, 10,5 mm
Product Information
- Katalog #TilgængelighedPrice
- Service kit for ME 4 NT/MZ 2 NT
Product Information
- Katalog #TilgængelighedPrice
- Chemistry vacuum regulator valve unit for ME/MZ 1CChemistry vacuum regulator valve unit for ME/MZ 1C181-0259Log in for availability1 * 1 Items - 3.250,00 kr
Product Information
- Katalog #TilgængelighedPrice
- Vacuum regulator valve unit for ME 1
Product Information
- Katalog #TilgængelighedPrice
- Sealing kit for MZ 2D diaphram pump
Product Information
- Katalog #TilgængelighedPrice
- Diaphragm key for diaphragm pumps NT
Product Information
- Katalog #TilgængelighedPrice
- Service kit for MV 10, MD 12 includes diaphragm, valvesService kit for MV 10, MD 12 includes diaphragm, valvesVACU20696827Log in for availability1 * 1 Items - 4.000,00 kr
Product Information
- Katalog #TilgængelighedPrice
- Service kit for MV 2 , MD 4 VARIO