Orders LinkContactUsLinkComponent
Tilbehør og reservedele
   Bæredygtige muligheder
Leverandør:   VACUUBRAND
Tilbehør og reservedele
Leverandør:  VACUUBRAND
   Bæredygtige muligheder
Certifikater
12 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
Versions available for pressure and vacuum fine tuning. Easy to assemble.
Ideal for solvent recovery. Emission condensers allow recovery rates up to almost 100% without costly refrigeration packages or cold traps. The AK + EK combination brings together the advantages of inlet separators, to prevent droplets and particles entering and damaging the pump, and promoting efficient solvent recovery.
Specifications for Product Family
Specifikationer
  • Catalog No:
  • 181-1671
  • 181-1672
  • 181-1673
  • 181-1675
  • 181-1676
  • 181-1677
  • 181-1674
  • 181-1678
  • 181-1621
  • 181-1622
  • 181-1653
  • VACU20637777
  • Environmentally Preferable:
  • Bæredygtig emballage
Specifikationer
Product Family Options
Produktinformation
  • Tilgængelighed
    Price
  • 181-1671
    Reservedelssæt til membraner/ventiler til ME 2
    Reservedelssæt til membraner/ventiler til ME 2
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 527,00 kr
    527,00 kr
    1 * 1 Items
       527,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    181-1671
    Environmentally Preferable
  • 181-1672
    Reservedelssæt til membraner/ventiler til ME 4/ME 4R/MZ 2
    Reservedelssæt til membraner/ventiler til ME 4/ME 4R/MZ 2
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 1.040,00 kr
    1.040,00 kr
    1 * 1 Items
       1.040,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    181-1672
    Environmentally Preferable
  • 181-1673
    Reservedelssæt til membraner/ventiler til ME 8/MZ 4/MD 4
    Reservedelssæt til membraner/ventiler til ME 8/MZ 4/MD 4
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 1.850,00 kr
    1.850,00 kr
    1 * 1 Items
       1.850,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    181-1673
    Environmentally Preferable
  • 181-1675
    Reservedelssæt til membraner/ventiler til ME 2C
    Reservedelssæt til membraner/ventiler til ME 2C
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 536,00 kr
    536,00 kr
    1 * 1 Items
       536,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    181-1675
    Environmentally Preferable
  • 181-1676
    Reservedelssæt til membraner/ventiler til ME 4C/MZ 2C
    Reservedelssæt til membraner/ventiler til ME 4C/MZ 2C
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 2.220,00 kr
    2.220,00 kr
    1 * 1 Items
       2.220,00 kr
    Specifikationer:
      Bæredygtig emballage
    More
    Specifications
    Cat. No.
    181-1676
    Environmentally Preferable
    Bæredygtig emballage
      Bæredygtig emballage
  • 181-1677
    Reservedelssæt til membraner/ventiler til ME 8C/MZ 4C/
    Reservedelssæt til membraner/ventiler til ME 8C/MZ 4C/
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 4.170,00 kr
    4.170,00 kr
    1 * 1 Items
       4.170,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    181-1677
    Environmentally Preferable
  • 181-1674
    Reservedelssæt til membraner/ventiler til MZ 8/MD 8/ME 16
    Reservedelssæt til membraner/ventiler til MZ 8/MD 8/ME 16
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 3.680,00 kr
    3.680,00 kr
    1 * 1 Items
       3.680,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    181-1674
    Environmentally Preferable
  • 181-1678
    Reservedelssæt til membraner/ventiler til MZ 8C/MD 8C/ME 16C
    Reservedelssæt til membraner/ventiler til MZ 8C/MD 8C/ME 16C
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 8.540,00 kr
    8.540,00 kr
    1 * 1 Items
       8.540,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    181-1678
    Environmentally Preferable
  • 181-1621
    Luftreguleringsventil til vakuum
    Luftreguleringsventil til vakuum
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 1.980,00 kr
    1.980,00 kr
    1 * 1 Items
       1.980,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    181-1621
    Environmentally Preferable
  • 181-1622
    Luftreguleringsventil til tryk
    Luftreguleringsventil til tryk
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 2.600,00 kr
    2.600,00 kr
    1 * 1 Items
       2.600,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    181-1622
    Environmentally Preferable
  • 181-1653
    Retrofit modulsæt AK/EK til MZ 2C
    Retrofit modulsæt AK/EK til MZ 2C
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 10.390,00 kr
    10.390,00 kr
    1 * 1 Items
       10.390,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    181-1653
    Environmentally Preferable
  • VACU20637777
    Membrane wrench for diaphragm change SW 4 (for ME 1, MD 1)
    Membrane wrench for diaphragm change SW 4 (for ME 1, MD 1)
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 107,00 kr
    107,00 kr
    1 * 1 Items
       107,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    VACU20637777
    Environmentally Preferable