ContactUsLinkComponent
Ultralydsbade, Bransonic™ B200
Ultralydsbade, Bransonic™ B200
Katalog # 142-2595
Leverandør:  BRANSON
undefined
Ultralydsbade, Bransonic™ B200
Katalog # 142-2595
Leverandør:  BRANSON
Specifikationer
  • Volumen:
    0,5 L
  • Maks. effekt:
    40 W
  • Beskrivelse:
    Ultrasonisk renser, Bransonic™ B200
  • Model:
    Bransonic™ B200
  • W×D×H:
    225×115×122 mm
  • Beholder B×D×H:
    165×90×55 mm
  • Vægt:
    1,5 kg
  • Pakn:
    1
Specifikationer
Om denne vare
B200 ultralydsbade kan rense mindre genstande, som fx geologiske prøver, elektriske/elektroniske komponenter, tegneredskaber og mange mindre instrumenter. Egnet til rensning af kontaktlinser, briller og andre optiske genstande. Effektiv afrensning af overfladebelægninger som fx fingeraftryk og støv.
  • Et alsidigt bad, der kan bruges over alt
  • Kompakt design
  • Beholder af rustfrit stål med kapacitet på 0,5 L placeret i robust plastkabinet
  • Med indbygget 5-minutters timer, der automatisk slukker for badet
Delivery: Låg og kurvedele er inkluderet i standardpakken.