Orders LinkContactUsLinkComponent
Air/infrared surface thermometer, testo 810
Air/infrared surface thermometer, testo 810
Infrarødt termometer, 810, IR: −30…+300; NTC: −10…+50 °C, ±2,0 (−30…+100); IR: ±2,0 %; NTC: ±0,5 °C, 0,1 °C, 119×46×25 mm, 90 g
Catalog # 620-3306
Supplier:   Testo
Air/infrared surface thermometer, testo 810
Catalog # 620-3306
Supplier:  Testo
Air/infrared surface thermometer, testo 810
Air/infrared surface thermometer, testo 810
Infrarødt termometer, 810, IR: −30…+300; NTC: −10…+50 °C, ±2,0 (−30…+100); IR: ±2,0 %; NTC: ±0,5 °C, 0,1 °C, 119×46×25 mm, 90 g
Price
729,00 kr
Log in for availability
1 * 1 Items
Product Details & Documents
Med testo 810 er der mulighed for måling af lufttemperatur og samtidig måling af temperatur uden berøring af overfladen i ét instrument. Et oplyst display fuldender instrumentet.
  • Infrarød måling med 1-punkts lasermarkering og 6:1 optik
  • Visning af forskellen mellem luft- og overfladetemperatur
  • 'HOLD'-funktion
  • Maks./min.- værdier
  • Justerbar emissivitet
Integrated NTC air thermometer.
Delivery information: Leveres med kalibreringsprotokol, beskyttelseshætte, håndledsrem, bælteholder og to AAA-batterier til ca. 50 timers brug uden oplyst display.
Specifications
  • Område:
    IR: −30…+300; NTC: −10…+50 °C
  • Opløsning:
    0,1 °C
  • Vægt:
    90 g
  • Beskrivelse:
    Infrarødt termometer, 810
  • B×D×H:
    119×46×25 mm
  • Nøjagtighed:
    ±2,0 (−30…+100); IR: ±2,0 %; NTC: ±0,5 °C