Orders LinkContactUsLinkComponent
Digitalt termometer, Checkfridge®
Digitalt termometer, Checkfridge®
−50…+150 °C, ±0,3 (−20…+90); ±0,5 °C, 0,1 °C, 92×39×31 mm, 60 g
Catalog # 620-0505
Supplier:   Hanna
Digitalt termometer, Checkfridge®
Catalog # 620-0505
Supplier:  Hanna
Digitalt termometer, Checkfridge®
Digitalt termometer, Checkfridge®
−50…+150 °C, ±0,3 (−20…+90); ±0,5 °C, 0,1 °C, 92×39×31 mm, 60 g
Price
934,00 kr
Log in for availability
1 * 1 Items
Product Details & Documents
Checkfridge® er praktisk og præcis, tilpasset til nøjagtig og pålidelig temperaturovervågning. Det giver mulighed for kontinuerlig måling i kølerum, frysere samt køleenheder. Det er muligt at overvåge den indvendige temperatur uden at åbne døren.
  • Magnetophæng til opsætning på metalliske overflader
  • Testkontakten er praktisk anbragt på termometerets forside
  • Unik Cal-Check™-funktion udfører intern kalibreringskontrol på et par sekunder
Probe i rustfrit stål (Lר: 40×5 mm) og kabel (1 m).
Funktionen Cal-Check™.
HACCP compliant
Certifications: HACCP compliant.
Delivery information: Supplied with AAA 1,5 V battery for about three years of use and two-point calibration certificate.
Specifications
  • Område:
    −50…+150 °C
  • Opløsning:
    0,1 °C
  • Vægt:
    60 g
  • B×D×H:
    92×39×31 mm
  • Nøjagtighed:
    ±0,3 (−20…+90); ±0,5 °C