Orders LinkContactUsLinkComponent
VWR® Traceable®, Water/Shockproof Thermometers
VWR® Traceable®, Water/Shockproof Thermometers
−50…+300 °C, ±1,0 °C, 0,1 (–19,9…+199,9); 1,0 °C, 44,5 mm, Ø 44,5 mm, 57 g
Katalog # 620-2017
Leverandør:   VWR Collection
VWR® Traceable®, Water/Shockproof Thermometers
Katalog # 620-2017
Leverandør:  VWR Collection
VWR® Traceable®, Water/Shockproof Thermometers
VWR® Traceable®, Water/Shockproof Thermometers
−50…+300 °C, ±1,0 °C, 0,1 (–19,9…+199,9); 1,0 °C, 44,5 mm, Ø 44,5 mm, 57 g
Price
679,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 Items
Product Details & Documents
Et termometer som er ideelt til vådområder. Brug den til kontinuerlig overvågning af væsker, luft/gasser eller halvfaste materialer i frysere, vandbade, udendørs tanke, inkubatorer og køleskabe. Med et tryk på en enkelt knap kan maks./min. temperaturaflæsninger for en given tidsperiode hentes fra hukommelsen. Udlæsningerne opdateres hvert sekund. Enheden er designet og testet i faldforsøg og har vist sig at være stødsikker fra op til 1,5 meters højde.
  • Waterproof LCD
  • Shockproof for all field applications
  • Easy to read large digits can be read at a glance
Stainless steel probe (Lר: 127×3,6 mm) with 3 metre cable.
Certifications: Traceability to NIST. Conformity to ISO/IEC 17025, ANSI/NCSL Z540-1 and 9001.
Leveringsinformation: Supplied with probe, cable, suction cups, magnetic strip, VELCRO® to attach to any surface, Traceable® certificate of calibration and 1,5 volt battery.
Specifikationer
  • Ø:
    44,5 mm
  • Område:
    −50…+300 °C
  • Opløsning:
    0,1 (–19,9…+199,9); 1,0 °C
  • Vægt:
    57 g
  • Seq:
    03
  • B×D×H:
    Ø 44,5 mm
  • Nøjagtighed:
    ±1,0 °C