Orders LinkContactUsLinkComponent
Højpræcisionstermometer, testo 926
Testo 926 thermometer, without probe, 926, −50…+400 °C, ±0,3 °C (−20...+70 °C); ±(0,7 °C ±0,5 % of mv), 0,1 (−50…+199,9); 1,0 °C, 177×64×40 mm, 182 g
  620-1205
 :   Testo
Højpræcisionstermometer, testo 926
  620-1205
 :  Testo
Højpræcisionstermometer, testo 926
Højpræcisionstermometer, testo 926
Testo 926 thermometer, without probe, 926, −50…+400 °C, ±0,3 °C (−20...+70 °C); ±(0,7 °C ±0,5 % of mv), 0,1 (−50…+199,9); 1,0 °C, 177×64×40 mm, 182 g
kr772.00
1 * 1 Items
The testo 926 TE type T digital temperature meter provides you with a quick, reliable and discreet means of checking the core temperature of food in commercial kitchens, catering and other commercial and industrial environments.
  • Tilslutning til en fastgørbar og en trådløs sensor
  • Bredt udvalg af valgfrie sensorer, der passer til dine individuelle behov
  • Brugerdefinerede tærskler – hørbare alarmer, når tærskelværdien overskrides
  • Min/max værdier gemmes automatisk
  • TopSafe beskyttelsescover beskytter termometeret mod indtrængning af snavs og vand og stød (følger kun med sættet)
W×D×H: 220×74×46 mm
Weight: 171 g
Conforms to EN 13485.
 : Certified according to HACCP and EN 13485.
 : The testo 926 food safety thermometer can be used with a wide selection of sensors for an even broader range of applications: sensors include standard food sensors, frozen food sensors, discreet sensors designed to leave only the smallest of puncture marks, heat resistant sensors designed to check oven temperatures and wireless sensors that transmit data directly to the main module.
 : Leveres med batteri og kalibreringsprotokol. Proberne (herunder) skal bestilles separat.
  • Model:
    926
  • Område:
    −50…+400 °C
  • Opløsning:
    0,1 (−50…+199,9); 1,0 °C
  • Vægt:
    182 g
  • Beskrivelse:
    Testo 926 thermometer, without probe
  • Seq:
    01
  • B×D×H:
    177×64×40 mm
  • Nøjagtighed:
    ±0,3 °C (−20...+70 °C); ±(0,7 °C ±0,5 % of mv)
  • Cat. No.:
    620-1205
  • Driftstemperatur:
    −20...50 °C
  • Battery type:
    9 V block battery
  • Battery life:
    200 h (connected probe, backlight off); 45 h (radio mode, backlight off); 68 h (connected probe, backlight always on); 33 h (radio mode, backlight always on)
  • Housing material:
    ABS
  • Antal kanaler:
    1
  • Beskyttelsesklasse:
    IP 65
Accessories
  •  
    Beskrivelse
  • 620-0204
    Trådløst modul, 869,85 MHz
    1 * 1 Items - 416,00 kr
  •  
    Beskrivelse
    Område
    Nøjagtighed
  • 620-3321
    TC T-type air probe with fixed cable
    −50…+350 °C
    ±0,2 (−20…+70);
    ±1,0 °C
    1 * 1 Items - 596,00 kr
  •  
    Beskrivelse
    Område
    Nøjagtighed
  • 620-3323
    TC T-type waterproof surface probe with fixed cable
    −50…+350 °C
    ±0,2 (−20…+70);
    ±1,0 °C
    1 * 1 Items - 596,00 kr
  •  
    Beskrivelse
    Område
    Nøjagtighed
  • 620-3320
    Sonde, T-type, 500 mm
    −50…+350 °C
    T: Class 1: (–25...+200 °C)
    1 * 1 Items - 494,00 kr
  •  
    Beskrivelse
    Område
    Nøjagtighed
  • 620-1219
    Vandtæt TC-probe, type T
    −50…+350 °C
    ±0,2 (−20…+70);
    ±1,0 °C
    1 * 1 Items - 416,00 kr
  •  
    Beskrivelse
    Område
    Nøjagtighed
  • 628-3295
    Probe i rustfrit stål (IP 67) med PTFEkabel
    −50…+350 °C
    ±0,2 (−2…+70);
    ±1,0 °C
    1 * 1 Items - 1.060,00 kr
  •  
    Beskrivelse
    Område
    Nøjagtighed
  • 620-3658
    Robust probe med specialhåndtag og forstærket kabel
    −50…+350 °C
    ±0,2 (−20…+70);
    ±1,0 °C
    1 * 1 Items - 893,00 kr