VWR® Traceable®, Full Scale Digital Thermometer
NIST Traceable® Total-Range termometer, −200…+1370 °C, ±1,0; ±2,0 (>+740) °C, 0,1; 1,0 °C, Type K, udskiftelig med kabel, 83×38×178 mm, 227 g
Katalog # 620-2006
Leverandør: VWR Collection
Gå til:
Product Details & Documents
Til anvendelse i de værst tænkelige miljøer i laboratoriet eller på anlægget. Det vandtætte kabinet holder snavs, støv, dampe og vand ude. en hurtig mikroprocessor sørger for at opdatere visningen to gange i sekundet.
- Ekstra store cifre (16 mm), som kan aflæses på 2 meters afstand
- Minimum/maksimumaflæsninger kan hentes til enhver tid
- Alarmfunktion i trin af 1,0 °C over eller under indstillingspunkter
- Timerfunktion fra 23 timer og 59 minutter til 1 minut
- 'HOLD'-fryse knap
Type K sonde og kabel (Lר: 1200×1,5 mm).
Traceable to NIST.
: Traceable to NIST. Compliant with ISO/IEC 17025, ANSI/NCSL Z540-1 and 9001.
: Leveres med beskyttende kabinet med opklappeligt stativ, et certifikat, tre AAA-batterier og en hurtigt reagerende probe (620-2012).
: The standard probe supplied with the thermometer has a temperature range of −40 to +250 °C.
Specifikationer
- Område:−200…+1370 °C
- Opløsning:0,1; 1,0 °C
- Vægt:227 g
- Beskrivelse:NIST Traceable® Total-Range termometer
- Seq:01
- B×D×H:83×38×178 mm
- Nøjagtighed:±1,0; ±2,0 (>+740) °C
- Føler:Type K, udskiftelig med kabel
Accessories
Produktinformation
- Katalog #OmrådeØ×LTilgængelighedPrice
- Rustfrit stål probeRustfrit stål probe620-2005−50…+700 °C3,30×190,5 mmLog ind for tilgængelighed1 * 1 Items - 754,00 kr
Produktinformation
- Katalog #OmrådeØ×LTilgængelighedPrice
- K-type fast response probe 4028, with 1,2 m coated cableK-type fast response probe 4028, with 1,2 m coated cable620-2012–40…+250 °C15×1219 mmLog ind for tilgængelighed1 * 1 Items - 392,00 kr