Orders LinkContactUsLinkComponent
Digitalt termometer, Multi
Digitalt termometer, Multi
−50…+200 °C, 1 (-20...+100) %, 0,1 °C, 3,5 mm
  620-6752
 :   Amarell
Digitalt termometer, Multi
  620-6752
 :  Amarell
Digitalt termometer, Multi
−50…+200 °C, 1 (-20...+100) %, 0,1 °C, 3,5 mm
286,00 kr
1 * 1 Items
Dette elektroniske instrument er et praktisk og et meget godt læsbart allround-termometer til hurtig og nøjagtig temperaturangivelse.
  • "Hold"-funktion
  • Automatisk afbrydelse efter 10 min
Type: Piercing probe
Response time: T90= 4 sec
  • Ø:
    3,5 mm
  • Område:
    −50…+200 °C
  • Opløsning:
    0,1 °C
  • Nøjagtighed:
    1 (-20...+100) %
  • Cat. No.:
    620-6752
  • Driftstemperatur:
    −10...+40 °C
  • Battery type:
    Round cell LR44/A76
  • Battery life:
    5000 hours
  • Probe:
    125 mm