Orders LinkContactUsLinkComponent
Kernetermometer, testo 105
Kernetermometer, testo 105
Supplier:   Testo
Kernetermometer, testo 105
Supplier:  Testo
Certificates
Kernetermometer, testo 105
Kernetermometer, testo 105
2 Options Available Below
Product Details & Documents
Dette robuste termometer med udskiftelige målespidser er velegnet til kontrolmålinger i industrien, såsom på slagterier, kølerum og under transport.
  • To brugerdefinerede grænseværdier, visuel og hørbar alarm
  • Indbygget oplysning af display
  • Taster med lyd
Interchangeable NTC probe (100 mm).
W×D×H: 145×38×195 mm
Weight: 139 g
Delivery information: Leveres med standard føler og batteri. Andre prober er tilgængelige på anmodning.
Product Family Options
Product Information
  • Beskrivelse
    Område
    Nøjagtighed
    Opløsning
    B×D×H
    Vægt
    Availability
    Price
  • testo 105: With standard measurement tip, backlit display, protection class IP 65, batteries, belt/wall holder
    −50…+275 °C
    ±0,5 (−20…+100); ±1,0 °C
    0,1 °C
    145×38×195 mm
    139 g
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 878,00 kr
    878,00 kr
    1 * 1 Items
       878,00 kr
  • testo 105:With frozen food measurement tip, backlit display, protection class IP 65, batteries, belt/wall holder
    −50…+275 °C
    ±0,5 (−20…+100); ±1,0 °C
    0,1 °C
    145×38×195 mm
    139 g
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 1.170,00 kr
    1.170,00 kr
    1 * 1 Items
       1.170,00 kr
Accessories
Product Information
  • Catalog #
    Beskrivelse
    Materiale
    Ø×L
    Availability
    Price
  • 620-0173
    Standard measurement penetration probe tip for semi-solid media (e.g. cheese, meat and jellies)
    Rustfrit stål
    3×100 mm
    Log in for availability
    1 * 1 Items - 235,00 kr
Product Information
  • Catalog #
    Beskrivelse
    Materiale
    Længde
    Availability
    Price
  • 620-0174
    Føler til frosne fødevarer
    Rustfrit stål
    90 mm
    Log in for availability
    1 * 1 Items - 627,00 kr
Product Information
  • Catalog #
    Beskrivelse
    Materiale
    Ø×L
    Availability
    Price
  • 620-0175
    Lang stump føler
    Rustfrit stål
    3×200 mm
    Log in for availability
    1 * 1 Items - 290,00 kr