Vortex mixer, VORTEX Genius 3
Vortex-mixer med 3 slags udskifteligt tilbehør og forskellige indsatser til forskellige formål. Eppendorf-rør, mikrotiterplader, selv rundbundede eller 250 ml Erlenmeyer-kolber kan påsættes vha. den specialdesignede strop. Tilbehøret klikkes sikkert fast på enheden i enhver position. Enheden er stabil ved høje hastigheder og robust i lakeret sprøjtestøbt zink.
- Kompakt design
- Bredt hastighedsområde, kan justeres uendeligt
- Tryk- eller kontinuerlig tilstand
- Kan anvendes ved 5 til 40 °C (80% relativ luftfugtighed), i en inkubator eller et kølerum
IP protection class according to DIN EN 60529: IP 21
* Depending on attachment and loading
: IP-beskyttelsesklasse i henhold til DIN EN 60529: IP 21
: Leveres med standardtilbehør til reagensglas eller små bægerglas, 412-0099.
: * Afhænger af tilbehør og belastning
** Bruges i kombination med 412-0101
Vortex-mixer med 3 slags udskifteligt tilbehør og forskellige indsatser til forskellige formål. Eppendorf-rør, mikrotiterplader, selv rundbundede eller 250 ml Erlenmeyer-kolber kan påsættes vha. den specialdesignede strop. Tilbehøret klikkes sikkert fast på enheden i enhver position. Enheden er stabil ved høje hastigheder og robust i lakeret sprøjtestøbt zink.
- Kompakt design
- Bredt hastighedsområde, kan justeres uendeligt
- Tryk- eller kontinuerlig tilstand
- Kan anvendes ved 5 til 40 °C (80% relativ luftfugtighed), i en inkubator eller et kølerum
IP protection class according to DIN EN 60529: IP 21
* Depending on attachment and loading
: IP-beskyttelsesklasse i henhold til DIN EN 60529: IP 21
: Leveres med standardtilbehør til reagensglas eller små bægerglas, 412-0099.
: * Afhænger af tilbehør og belastning
** Bruges i kombination med 412-0101
- Catalog No:
- 412-0098
- 412-0115
- 412-0116
- Model:
- VORTEX Genius 3
- VORTEX Genius 3
- VORTEX Genius 3
- Rystebevægelse:
- Orbital
- Orbital
- Orbital
- Orbit:
- 4 mm
- 4 mm
- 4 mm
- Hastighedsområde:
- 500 - 2500 min⁻¹*
- 500 - 2500 min⁻¹*
- 500 - 2500 min⁻¹*
- Effekt, motorindgang/-udgang:
- 58/10 W
- 58/10 W
- 58/10 W
- B×D×H:
- 127×149×136 mm
- 127×149×136 mm
- 127×149×136 mm
- Vægt:
- 4,5 kg
- 4,5 kg
- 4,5 kg
Product Family Options
- Beskrivelse
Specifications
Cat. No.412-0098ModelVORTEX Genius 3RystebevægelseOrbitalOrbit4 mmHastighedsområde500 - 2500 min⁻¹*Effekt, motorindgang/-udgang58/10 WB×D×H127×149×136 mmVægt4,5 kg- VORTEX Genius 3, UK-stik-
Specifications
Cat. No.412-0115ModelVORTEX Genius 3RystebevægelseOrbitalOrbit4 mmHastighedsområde500 - 2500 min⁻¹*Effekt, motorindgang/-udgang58/10 WB×D×H127×149×136 mmVægt4,5 kg - VORTEX Genius 3, CH-stik-
Specifications
Cat. No.412-0116ModelVORTEX Genius 3RystebevægelseOrbitalOrbit4 mmHastighedsområde500 - 2500 min⁻¹*Effekt, motorindgang/-udgang58/10 WB×D×H127×149×136 mmVægt4,5 kg
Accessories
- BeskrivelseTil
- 412-0107Flaskestativ til Erlenmeyerkolber eller rundbundet kolber, 100 til 250 ml**Kontinuerlig drift1 * 1 Items - 348,00 kr
- BeskrivelseTil
- BeskrivelseTil
- BeskrivelseTil
- BeskrivelseTil
- 412-0102Reagensglasholder, til 54 mikrocentrifugerør, 1,5 ml**Kontinuerlig drift1 * 1 Items - 651,00 kr
- BeskrivelseTil
- BeskrivelseTil
- 441-0036Mikrotiterpladeholder til 1 standard mikrotiterplade**Kontinuerlig drift1 * 1 Items - 348,00 kr
- BeskrivelseTil
- 412-0100Holder til én hånd, 88 mm rund med gummiindsatsKontinuerlig drift eller touch-tilstand1 * 1 Items - 252,00 kr
- BeskrivelseTil
- BeskrivelseTil