Vortex mixer, PV-1
PV-1 vortex mixer
444-0359
For nænsom til kraftig blanding og pilleresuspension i rør af 0,5 ml, 1,5 ml, 15 ml og 50 ml. PV-1 vortex-mixer er så lille, at den passer ind i din hånd - uden at reducere præstationen.
- Variabel hastighed
- Kontinuerlig eller manuel betjening
- Selvklæbende kop til rør på op til 28 mm i diameter
- Sugeplader af gummi forhindrer, at noget flytter sig, og absorberer vibration
- Til brug ved 4 til 40 °C omgivende temperatur (80% relativ luftfugtighed, ikke-kondenserende) i kølerum eller inkubator
- Beskrivelse:PV-1 vortex mixer
- Cat. No.:444-0359
- Strømforsyning:Ekstern strømforsyning: 12 V, 320 mA
- Orbit:4 mm
- B×D×H:90×150×80 mm
- Hastighedsområde:750 - 3000 min⁻¹
- Maksimum Ø på rør (mm):28,5 mm
- Vægt:1,1 kg
- Maks. kapacitet:50 ml
- Model:PV-1
- Rystebevægelse:Orbital