VWR® lab dancer, Vortex-mixere
Lab dancer vortex-mikser, EU/UK-stik
Katalog # 444-0004
Leverandør: VWR Collection
Gå til:
Product Details & Documents
Vortex-mixer, egnet til enkelte, små beholdere på op til 30 mm i diameter, for eksempel reagensglas, centrifugerør, Eppendorf-rør. Øverste kabinet af PP og reagensglassets overflade er lavet af inert TPU-plast, mens bunddelen er et sprøjtestøbt zinkkabinet med overfladebelægning.
- Lille, kompakt og pålidelig
- Fremragende blandefunktion
IP protection class according to DIN EN 60529: IP 40
Certifications: IP beskyttelsesklasse ifølge DIN EN 60529: IP 40
Delivery information: Leveres med 12 V batterisæt.
Documents
Specifikationer
- Beskrivelse:Lab dancer vortex-mikser, EU/UK-stik
- Cat. No.:444-0004
- Orbit:4,5 mm
- Hastighedsområde:2800 min⁻¹ fixed
- Effekt, motorindgang/-udgang:1,2/0,8 W
- Vægt:0,55 kg
- Maks. kapacitet:50 ml
- Model:lab dancer
- Ø×H:100×70 mm
- Rystebevægelse:Orbital