360° multifunktionsrotatorer, PTR-35, PTR-60
Om denne vare
PTR-35 og PTR-60 multifunktionsrotatorer med variabel hastighed, variabel vinkel og 360° giver fleksible blandemuligheder i en kompakt enhed. Anvendelser omfatter blanding af mikrorør, immunpræcipitation og andre affinitetsmatrixapplikationer, forebyggelse af blodkoagulation og latexdiagnostik. Stepmotoren producerer reguleret og reproducerbar rotation i hele hastighedsområdet. Rotatorerne giver alt, hvad der er nødvendigt for at blande partikler af forskellig størrelse.
- Multi-funktion: rotation, reciprok og vibration
- Kan indstilles til kontinuerlig eller tidsindstillede drift, integrerende timer: 1 min til 24 timer med automatisk slukke funktion
- Enkelte faser kan kobles sammen for mere fleksibilitet
- Kan anvendes fra +4 til 40 °C og kan derfor anvendes i både kølerum og inkubatorer
360 ° lang vuggende bølge kræves til store partikler.
Reciprocal long and medium wave ideal for large to medium particles.
Vibration kortbølge passer til små partikler
Combining different phases in a customised sequence gives the following possible combinations: 360° vertical rotation; 360° reciprocal; 360° reciprocal and vibration; 360° reciprocal and pause; reciprocal; reciprocal and pause; vibration and reciprocal. An individual program may be configured for any different combination of components to ensure optimum mixing conditions.
Leveringsinformation: Leveres med standard platform for mikrorør op til 15 mm Ø, alternative plader er tilgængelige for større rør eller kombinationer af rør.
2 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
PTR-35 og PTR-60 multifunktionsrotatorer med variabel hastighed, variabel vinkel og 360° giver fleksible blandemuligheder i en kompakt enhed. Anvendelser omfatter blanding af mikrorør, immunpræcipitation og andre affinitetsmatrixapplikationer, forebyggelse af blodkoagulation og latexdiagnostik. Stepmotoren producerer reguleret og reproducerbar rotation i hele hastighedsområdet. Rotatorerne giver alt, hvad der er nødvendigt for at blande partikler af forskellig størrelse.
- Multi-funktion: rotation, reciprok og vibration
- Kan indstilles til kontinuerlig eller tidsindstillede drift, integrerende timer: 1 min til 24 timer med automatisk slukke funktion
- Enkelte faser kan kobles sammen for mere fleksibilitet
- Kan anvendes fra +4 til 40 °C og kan derfor anvendes i både kølerum og inkubatorer
360 ° lang vuggende bølge kræves til store partikler.
Reciprocal long and medium wave ideal for large to medium particles.
Vibration kortbølge passer til små partikler
Combining different phases in a customised sequence gives the following possible combinations: 360° vertical rotation; 360° reciprocal; 360° reciprocal and vibration; 360° reciprocal and pause; reciprocal; reciprocal and pause; vibration and reciprocal. An individual program may be configured for any different combination of components to ensure optimum mixing conditions.
Leveringsinformation: Leveres med standard platform for mikrorør op til 15 mm Ø, alternative plader er tilgængelige for større rør eller kombinationer af rør.
Specifications for Product Family
Specifikationer
- Catalog No:
- 444-0357
- 444-0695
- Model:
- PTR-60
- PTR-35
- Kapacitet:
- 48 (15 mm Ø microtubes)
- Rystebevægelse:
- 360°, reciprok, vibration
- 360°, reciprok, vibration
- Hastighed:
- 1 - 100 min⁻¹
- 1 - 100 min⁻¹
- B×D×H:
- 420×230×230 mm
- 365×155×195 mm
- Drejevinkel - reciprok funktion:
- 15 - 90°
- 1 - 90°
- Drejevinkel - vibrationsfunktion:
- 1 - 5°
- 1 - 5°
- Vægt:
- 3,7 kg
- 1,8 kg
- Max. load:
- 0,8 kg
- 0,5 kg
- Tidsindstilling:
- 1 - 250 s (360°/reciprocal mode)
1 - 5 s (360°/vibration mode) - 1 - 250 s (360°/reciprocal mode)
1 - 5 s (360°/vibration mode)
- Indgangseffekt:
- 18 W (24 V; 0,75 A)
- 8 W (12 V, 0,6 A)
Specifikationer
Product Family Options
Produktinformation
- TilgængelighedPrice
- 444-0357Multifunction rotator PTR-60Specifikationer:
More
Specifications
Cat. No.444-0357ModelPTR-60Kapacitet48 (15 mm Ø microtubes)Rystebevægelse360°, reciprok, vibrationHastighed1 - 100 min⁻¹B×D×H420×230×230 mmDrejevinkel - reciprok funktion15 - 90°Drejevinkel - vibrationsfunktion1 - 5°Vægt3,7 kgMax. load0,8 kgTidsindstilling1 - 250 s (360°/reciprocal mode)
1 - 5 s (360°/vibration mode)Indgangseffekt18 W (24 V; 0,75 A) - 444-0695Multifunction rotator PTR-35Specifikationer:
More
Specifications
Cat. No.444-0695ModelPTR-35KapacitetRystebevægelse360°, reciprok, vibrationHastighed1 - 100 min⁻¹B×D×H365×155×195 mmDrejevinkel - reciprok funktion1 - 90°Drejevinkel - vibrationsfunktion1 - 5°Vægt1,8 kgMax. load0,5 kgTidsindstilling1 - 250 s (360°/reciprocal mode)
1 - 5 s (360°/vibration mode)Indgangseffekt8 W (12 V, 0,6 A)
Accessories
Produktinformation
- Katalog #TilgængelighedPrice
- Platform for 10 tubes up to 30 mm Ø, for PTR-35Platform for 10 tubes up to 30 mm Ø, for PTR-35444-0750Log ind for tilgængelighed1 * 1 Items - 606,00 kr
Produktinformation
- Katalog #TilgængelighedPrice
- Platform for 14 tubes up to 30 mm Ø for PTR-60Platform for 14 tubes up to 30 mm Ø for PTR-60444-0348Log ind for tilgængelighed1 * 1 Items - 1.100,00 kr
Produktinformation
- Katalog #TilgængelighedPrice
- Platform to hold one microplate, for PTR-35Platform to hold one microplate, for PTR-35444-0754Log ind for tilgængelighed1 * 1 Items - 1.560,00 kr
Produktinformation
- Katalog #TilgængelighedPrice
- Replacement platform for 26 tubes up to 15 mm Ø for PTR-35Replacement platform for 26 tubes up to 15 mm Ø for PTR-35444-0751Log ind for tilgængelighed1 * 1 Items - 909,00 kr
Produktinformation
- Katalog #TilgængelighedPrice
- Replacement platform for 48 tubes up to 15 mm Ø for PTR-60Replacement platform for 48 tubes up to 15 mm Ø for PTR-60444-0755Log ind for tilgængelighed1 * 1 Items - 1.470,00 kr
Produktinformation
- Katalog #TilgængelighedPrice
- Platform for 5 tubes up to 30 mm Ø, plus 12 tubes up to 15 mm Ø for PTR-35Platform for 5 tubes up to 30 mm Ø, plus 12 tubes up to 15 mm Ø for PTR-35444-0696Log ind for tilgængelighed1 * 1 Items - 598,00 kr
Produktinformation
- Katalog #TilgængelighedPrice
- Udvidelsessæt til 14 rør Ø 30 mm + til 22 rør Ø 15 mm, til PTR-60Udvidelsessæt til 14 rør Ø 30 mm + til 22 rør Ø 15 mm, til PTR-60444-0699Log ind for tilgængelighed1 * 1 Items - 1.100,00 kr
Produktinformation
- Katalog #TilgængelighedPrice
- Heavy duty adapter for PTR-35
Produktinformation
- Katalog #TilgængelighedPrice
- Heavy duty adapter for 22 tubes up to 15 mm Ø for PTR-35Heavy duty adapter for 22 tubes up to 15 mm Ø for PTR-35444-0753Log ind for tilgængelighed1 * 1 Items - 1.480,00 kr
Produktinformation
- Katalog #TilgængelighedPrice
- 5° roller platform for 8×15ml tubes for PTR-355° roller platform for 8×15ml tubes for PTR-35GRANRP-8/15Log ind for tilgængelighed1 * 1 Items - 1.370,00 kr
Produktinformation
- Katalog #TilgængelighedPrice
- 5° roller platform for 8×50 ml tubes for PTR-355° roller platform for 8×50 ml tubes for PTR-35GRANRP-8/50Log ind for tilgængelighed1 * 1 Items - 1.370,00 kr