Rotators, SB2 and SB3
SB2, rotator, fast hastighed
Katalog # 445-2101
Leverandør: Cole Parmer
Gå til:
Product Details & Documents
Rotatorer sørger for nænsom, men effektiv blanding, der er egnet til at bevare biologiske prøver, fx blod, som en suspension. SB3 er ideel til beabejdning af kulturer og generelle blandeopgaver. En indbygget bakke opfanger ethvert spild fra rør, der bliver slynget. Det valgfri tilbehør med dobbelt holder gør det muligt at anvende to rørholdere samtidigt.
- Fuldstændig justerbar blandevinkel
- SB3 har et digitalt display for timer og hastighed, der gør det muligt at gengive proceduren nøjagtigt.
- Kan anvendes ved 4 til 60 °C (80% relativ luftfugtighed) i en inkubator eller et kølerum
- BioCote® antimikrobiel beskyttelse
IP protection class according to DIN EN 60529: IP 42
: IP beskyttelsesklasse ifølge DIN EN 60529: IP 42
: Leveres uden holder. Et udvalg af rørholdere fås separat.
Documents
STUASB3_TDS_EN
Datablad
Specifikationer
- Beskrivelse:SB2, rotator, fast hastighed
- Tidsindstilling:Ingen
- Cat. No.:445-2101
- Indgangseffekt:50 W
- B×D×H:200×270×230 mm
- Hastighed:20 min⁻¹ (konstant)
- Vægt:3,2 kg
- Model:SB2
- Vinkel:Justerbar fra vandret til lodret
- Max. load:1 kg
- Rystebevægelse:Roterende