Orders LinkContactUsLinkComponent
VWR®, Mini Nutating, 3-D Mixer
VWR®, Mini Nutating, 3-D Mixer
Leverandør:   VWR Collection
VWR®, Mini Nutating, 3-D Mixer
Leverandør:  VWR Collection
Certifikater
VWR®, Mini Nutating, 3-D Mixer
1 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
Minimikserne kombinerer funktionen i et rysteapparat med cirkulær bevægelse med en vuggeryster, så der opstår en tredimensional bevægelse, der giver en nænsom, men alligevel grundig blanding uden skumdannelse. Ideel til blanding af prøver i blodprøveglas og centrifugerør. Hældningshastighed og -vinkel er faste og giver optimale betingelser for blanding og genopløsning af prøver i blodprøveglas og centrifugerør.
  • Nænsom bevægelse bevarer skrøbeligt væv intakt
  • Kan anvendes ved 4 til 65 °C (85% relativ luftfugtighed, ikke-kondenserende) i en inkubator eller et kølerum
IP protection class according to DIN EN 60529: IP 54
Certifications: IP-beskyttelsesklasse i henhold til DIN EN 60529: IP 54
Leveringsinformation: Leveres med gummimåtte med prægning.
Specifications for Product Family
Specifikationer
  • Catalog No:
  • 444-0148
  • 444-0149
  • 444-0150
  • Model:
  • Minimiksere med Vuggende bevægelser
  • Minimiksere med Vuggende bevægelser
  • Minimiksere med Vuggende bevægelser
  • Rystebevægelse:
  • 3-dimensional bevægelse
  • 3-dimensional bevægelse
  • 3-dimensional bevægelse
  • Hastighed:
  • 20 min⁻¹
  • 20 min⁻¹
  • 20 min⁻¹
  • Vinkel:
  • 20° konstant
  • 20° (fixed)
  • 20° (fixed)
  • B×D×H:
  • 248×172×152 mm
  • 248×172×152 mm
  • 248×172×152 mm
  • Platform B×D:
  • 248×172 mm
  • 248×172 mm
  • 248×172 mm
  • Vægt:
  • 1 kg
  • 1 kg
  • 1 kg
  • Max. load:
  • 0,8 kg
  • 0,8 kg
  • 0,8 kg
  • Indgangseffekt:
  • 3,6 W
  • 3,6 W
  • 3,6 W
Specifikationer
Product Family Options
Produktinformation
  • Tilgængelighed
    Price
  • 444-0148
    Minimikser med vuggende bevægelser, EU-stik
    Minimikser med vuggende bevægelser, EU-stik
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 4.610,00 kr
    4.610,00 kr
    1 * 1 Items
       4.610,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    444-0148
    Model
    Minimiksere med Vuggende bevægelser
    Rystebevægelse
    3-dimensional bevægelse
    Hastighed
    20 min⁻¹
    Vinkel
    20° konstant
    B×D×H
    248×172×152 mm
    Platform B×D
    248×172 mm
    Vægt
    1 kg
    Max. load
    0,8 kg
    Indgangseffekt
    3,6 W
  • 444-0149
    Minimikser med nikkende bevægelser, UK-stik
    Minimikser med nikkende bevægelser, UK-stik
    Discontinued
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    444-0149
    Model
    Minimiksere med Vuggende bevægelser
    Rystebevægelse
    3-dimensional bevægelse
    Hastighed
    20 min⁻¹
    Vinkel
    20° (fixed)
    B×D×H
    248×172×152 mm
    Platform B×D
    248×172 mm
    Vægt
    1 kg
    Max. load
    0,8 kg
    Indgangseffekt
    3,6 W
  • 444-0150
    Minimikser med nikkende bevægelser, CH-stik
    Minimikser med nikkende bevægelser, CH-stik
    Discontinued
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    444-0150
    Model
    Minimiksere med Vuggende bevægelser
    Rystebevægelse
    3-dimensional bevægelse
    Hastighed
    20 min⁻¹
    Vinkel
    20° (fixed)
    B×D×H
    248×172×152 mm
    Platform B×D
    248×172 mm
    Vægt
    1 kg
    Max. load
    0,8 kg
    Indgangseffekt
    3,6 W
Accessories
Produktinformation
  • Katalog #
    Til
    Tilgængelighed
    Price
  • Spare dimpled mat
    Spare dimpled mat
    444-0516
    Nutating mixer
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 529,00 kr