Orders LinkContactUsLinkComponent
Rysteapparat, HS 501 digital
Leverandør:   IKA
Rysteapparat, HS 501 digital
Leverandør:  IKA
Certifikater
Rysteapparat, HS 501 digital
1 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
Laboratorieryster med lav profil, digitalt display og en stor platform. Garanti for kontinuerlig drift selv under ekstreme belastninger. Passer til kar, der skal ligge fladt, for eksempel skilletragte. Anvendelserne inkluderer f.eks. ekstraktioner. Kan rumme en lang række forskellige kar. Vælg blandt udvalget af valgfri holdere.
  • Trinløst variabel hastighedsstyring
  • Kontinuerlig drift eller timerfunktion fra 0 til 56 min
  • Elektronisk hastighedskontrol
  • Kan anvendes ved 5 til 50 °C (80% relativ luftfugtighed) i en inkubator eller et kølerum
IP protection class according to DIN EN 60529: IP 21
 : IP-beskyttelsesklasse i henhold til DIN EN 60529: IP 21
 : Ryster HS 501 digital kan rumme maksimalt 50×25, 48×50, 25×100, 16×250 eller 12×500 ml kolber.
 : Leveres uden tilbehør. Ønsket tilbehør skal bestilles separat.
Specifications for Product Family
Specifikationer
  • Catalog No:
  • 442-1184
  • 442-1190
  • 442-1193
  • 444-2701
  • 444-0508
  • 444-0509
  • Model:
  • HS 501 digital
  • HS 501 digital
  • HS 501 digital
  • HS 501 digital
  • HS 501 digital
  • HS 501 digital
  • Rystebevægelse:
  • Reciprok
  • Reciprok
  • Reciprok
  • Reciprok
  • Reciprok
  • Reciprok
  • Slag:
  • 30 mm
  • 30 mm
  • 30 mm
  • 30 mm
  • 30 mm
  • 30 mm
  • Hastighedsområde:
  • 0 - 300 min⁻¹
  • 0 - 300 min⁻¹
  • 0 - 300 min⁻¹
  • 0 - 300 min⁻¹
  • 0 - 300 min⁻¹
  • 0 - 300 min⁻¹
  • B×D×H:
  • 505×585×120 mm
  • 505×585×120 mm
  • 505×585×120 mm
  • 505×585×120 mm
  • 505×585×120 mm
  • 505×585×120 mm
  • Vægt:
  • 26 kg
  • 26 kg
  • 26 kg
  • 24 kg
  • 24 kg
  • 24 kg
  • Max. load:
  • 15 kg
  • 15 kg
  • 15 kg
  • 15 kg
  • 15 kg
  • 15 kg
  • Motoreffekt input/output:
  • 70/19 W
  • 70/19 W
  • 70/19 W
  • 70/19 W
  • 70/19 W
  • 70/19 W
Specifikationer
Product Family Options
Produktinformation
  • Tilgængelighed
    Price
  • 442-1184
    HS 501 digital rysteapparat med bevægelse frem og tilbage, EU-stik
    HS 501 digital rysteapparat med bevægelse frem og tilbage, EU-stik
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 46.080,00 kr
    46.080,00 kr
    1 * 1 Items
       46.080,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    442-1184
    Model
    HS 501 digital
    Rystebevægelse
    Reciprok
    Slag
    30 mm
    Hastighedsområde
    0 - 300 min⁻¹
    B×D×H
    505×585×120 mm
    Vægt
    26 kg
    Max. load
    15 kg
    Motoreffekt input/output
    70/19 W
  • 442-1190
    HS 501 digital rysteapparat med bevægelse frem og tilbage, CH-stik
    HS 501 digital rysteapparat med bevægelse frem og tilbage, CH-stik
    Discontinued
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    442-1190
    Model
    HS 501 digital
    Rystebevægelse
    Reciprok
    Slag
    30 mm
    Hastighedsområde
    0 - 300 min⁻¹
    B×D×H
    505×585×120 mm
    Vægt
    26 kg
    Max. load
    15 kg
    Motoreffekt input/output
    70/19 W
  • 442-1193
    HS 501 digital rysteapparat med bevægelse frem og tilbage, UK-stik
    HS 501 digital rysteapparat med bevægelse frem og tilbage, UK-stik
    Discontinued
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    442-1193
    Model
    HS 501 digital
    Rystebevægelse
    Reciprok
    Slag
    30 mm
    Hastighedsområde
    0 - 300 min⁻¹
    B×D×H
    505×585×120 mm
    Vægt
    26 kg
    Max. load
    15 kg
    Motoreffekt input/output
    70/19 W
  • 444-2701
    HS 501 digital rysteapparat med bevægelse frem og tilbage, EU-stik
    HS 501 digital rysteapparat med bevægelse frem og tilbage, EU-stik
    Discontinued
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    444-2701
    Model
    HS 501 digital
    Rystebevægelse
    Reciprok
    Slag
    30 mm
    Hastighedsområde
    0 - 300 min⁻¹
    B×D×H
    505×585×120 mm
    Vægt
    24 kg
    Max. load
    15 kg
    Motoreffekt input/output
    70/19 W
  • 444-0508
    HS 501 digital rysteapparat med bevægelse frem og tilbage, CH-stik
    HS 501 digital rysteapparat med bevægelse frem og tilbage, CH-stik
    Discontinued
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    444-0508
    Model
    HS 501 digital
    Rystebevægelse
    Reciprok
    Slag
    30 mm
    Hastighedsområde
    0 - 300 min⁻¹
    B×D×H
    505×585×120 mm
    Vægt
    24 kg
    Max. load
    15 kg
    Motoreffekt input/output
    70/19 W
  • 444-0509
    HS 501 digital rysteapparat med bevægelse frem og tilbage, UK-stik
    HS 501 digital rysteapparat med bevægelse frem og tilbage, UK-stik
    Discontinued
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    444-0509
    Model
    HS 501 digital
    Rystebevægelse
    Reciprok
    Slag
    30 mm
    Hastighedsområde
    0 - 300 min⁻¹
    B×D×H
    505×585×120 mm
    Vægt
    24 kg
    Max. load
    15 kg
    Motoreffekt input/output
    70/19 W
Accessories
Produktinformation
  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • Holder til skilletragt. B×D×H 480×505×225 mm
    Holder til skilletragt. B×D×H 480×505×225 mm
    444-2752
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 26.940,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • Clamping device
    Clamping device
    444-2311
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 523,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • Universalholder. BxDxH 480x500x120 mm
    Universalholder. BxDxH 480x500x120 mm
    444-2710
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 17.740,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • Universal adhesive mat, STICKMAX, (W×D): 200×200 mm, max. speed 300 rpm
    Universal adhesive mat, STICKMAX, (W×D): 200×200 mm, max. speed 300 rpm
    444-0521
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 551,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Til
    Tilgængelighed
    Price
  • Fastgørelsesklemme
    Fastgørelsesklemme
    444-2534
    200/250 ml kolbe
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 499,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • Skålholder. BxDxH 450x450x45 mm
    Skålholder. BxDxH 450x450x45 mm
    444-2740
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 2.370,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • Holder til skilletragt. B×D×H 480×505×190 mm
    Holder til skilletragt. B×D×H 480×505×190 mm
    444-2751
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 15.450,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • Beslag til fastgørelsesklemme. BxDxH 475x460x95 mm, leveres uden klemmer
    Beslag til fastgørelsesklemme. BxDxH 475x460x95 mm, leveres uden klemmer
    444-2730
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 11.740,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • Holder til skilletragt. BxDxH 480x505x190 mm
    Holder til skilletragt. BxDxH 480x505x190 mm
    444-2750
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 18.930,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • Basic holder
    Basic holder
    444-2741
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 7.960,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Til
    Tilgængelighed
    Price
  • Fastgørelsesklemme
    Fastgørelsesklemme
    444-0674
    1000 ml kolbe
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 499,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Til
    Tilgængelighed
    Price
  • Fastgørelsesklemme
    Fastgørelsesklemme
    444-2533
    100 ml kolbe
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 268,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Til
    Tilgængelighed
    Price
  • Fastgørelsesklemme
    Fastgørelsesklemme
    444-2531
    25 ml kolbe
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 268,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Til
    Tilgængelighed
    Price
  • Fastgørelsesklemme
    Fastgørelsesklemme
    444-2535
    500 ml kolbe
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 499,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • Clamping roll, 410 mm
    Clamping roll, 410 mm
    444-2742
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 747,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • Adjustable testtube rack variable
    Adjustable testtube rack variable
    IKAA20125567
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 2.710,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Til
    Tilgængelighed
    Price
  • Fastgørelsesklemme
    Fastgørelsesklemme
    444-2532
    50 ml kolbe
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 268,00 kr