Orders LinkContactUsLinkComponent
Rysteapparat, HS 260
Leverandør:   IKA
Rysteapparat, HS 260
Leverandør:  IKA
Certifikater
Rysteapparat, HS 260
2 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
Kompakte flade shakere med elektronisk justering af hastighed og timer. Kontrolmodel har en RS232/analog grænseflade og integreret slutpunktspositionering til automatiseret robotstyret prøveudtagning, og alle funktioner kan styres og dokumenteres med valgfri labworldsoft®-software.
  • Kontinuerlig drift eller timerdrift: basismodel fra 5 til 50 min, kontrolmodel 0 til 599 min
  • Basismodel har LED-display for hastigheds- og tidsjustering, kontrolmodellen har digitalt display for hastigheds-, tids- og driftstilstanden
  • Kan anvendes ved 5 til 50 °C (80% relativ luftfugtighed) i en inkubator eller et kølerum
IP protection class according to DIN EN 60529: IP 21
 : IP-beskyttelsesklasse i henhold til DIN EN 60529: IP 21
 : Ryster HS 260 basis/kontrol kan rumme maksimalt 56×25, 23×50, 23×100, 11×250 eller 9×500 ml kolber.
 : Leveres uden tilbehør. Ønsket tilbehør skal bestilles separat.
Specifications for Product Family
Specifikationer
  • Catalog No:
  • 444-2770
  • 444-2325
  • 444-2326
  • 444-2771
  • 444-2327
  • 444-2328
  • Model:
  • HS 260 basic
  • HS 260 basic
  • HS 260 basic
  • HS 260 control
  • HS 260 control
  • HS 260 control
  • Rystebevægelse:
  • Reciprok
  • Reciprok
  • Reciprok
  • Reciprok
  • Reciprok
  • Reciprok
  • Slag:
  • 20 mm
  • 20 mm
  • 20 mm
  • 20 mm
  • 20 mm
  • 20 mm
  • Hastighedsområde:
  • 20 - 300 min⁻¹
  • 20 - 300 min⁻¹
  • 20 - 300 min⁻¹
  • 10 - 300 min⁻¹
  • 10 - 300 min⁻¹
  • 10 - 300 min⁻¹
  • Display:
  • LED hastighed/timer
  • LED hastighed/timer
  • LED hastighed/timer
  • Digital hastigheds/timer/funktion
  • Digital hastigheds/timer/funktion
  • Digital hastigheds/timer/funktion
  • B×D×H:
  • 360×420×100 mm
  • 360×420×100 mm
  • 360×420×100 mm
  • 360×420×100 mm
  • 360×420×100 mm
  • 360×420×100 mm
  • Vægt:
  • 8,5 kg
  • 8,5 kg
  • 8,5 kg
  • 8,8 kg
  • 8,8 kg
  • 8,8 kg
  • Max. load:
  • 7,5 kg
  • 7,5 kg
  • 7,5 kg
  • 7,5 kg
  • 7,5 kg
  • 7,5 kg
  • Motoreffekt input/output:
  • 45/10 W
  • 45/10 W
  • 45/10 W
  • 45/10 W
  • 45/10 W
  • 45/10 W
Specifikationer
Product Family Options
Produktinformation
  • Tilgængelighed
    Price
  • 444-2770
    HS 260 basic rysteapparat med bevægelse frem og tilbage, EU-stik
    HS 260 basic rysteapparat med bevægelse frem og tilbage, EU-stik
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 24.360,00 kr
    24.360,00 kr
    1 * 1 Items
       24.360,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    444-2770
    Model
    HS 260 basic
    Rystebevægelse
    Reciprok
    Slag
    20 mm
    Hastighedsområde
    20 - 300 min⁻¹
    Display
    LED hastighed/timer
    B×D×H
    360×420×100 mm
    Vægt
    8,5 kg
    Max. load
    7,5 kg
    Motoreffekt input/output
    45/10 W
  • 444-2325
    HS 260 basic rysteapparat med bevægelse frem og tilbage, UK-stik
    HS 260 basic rysteapparat med bevægelse frem og tilbage, UK-stik
    Discontinued
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    444-2325
    Model
    HS 260 basic
    Rystebevægelse
    Reciprok
    Slag
    20 mm
    Hastighedsområde
    20 - 300 min⁻¹
    Display
    LED hastighed/timer
    B×D×H
    360×420×100 mm
    Vægt
    8,5 kg
    Max. load
    7,5 kg
    Motoreffekt input/output
    45/10 W
  • 444-2326
    HS 260 basic rysteapparat med bevægelse frem og tilbage, CH-stik
    HS 260 basic rysteapparat med bevægelse frem og tilbage, CH-stik
    Discontinued
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    444-2326
    Model
    HS 260 basic
    Rystebevægelse
    Reciprok
    Slag
    20 mm
    Hastighedsområde
    20 - 300 min⁻¹
    Display
    LED hastighed/timer
    B×D×H
    360×420×100 mm
    Vægt
    8,5 kg
    Max. load
    7,5 kg
    Motoreffekt input/output
    45/10 W
  • 444-2771
    HS 260 control rysteapparat med bevægelse frem og tilbage, EU-stik
    HS 260 control rysteapparat med bevægelse frem og tilbage, EU-stik
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 31.070,00 kr
    31.070,00 kr
    1 * 1 Items
       31.070,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    444-2771
    Model
    HS 260 control
    Rystebevægelse
    Reciprok
    Slag
    20 mm
    Hastighedsområde
    10 - 300 min⁻¹
    Display
    Digital hastigheds/timer/funktion
    B×D×H
    360×420×100 mm
    Vægt
    8,8 kg
    Max. load
    7,5 kg
    Motoreffekt input/output
    45/10 W
  • 444-2327
    HS 260 control rysteapparat med bevægelse frem og tilbage, UK-stik
    HS 260 control rysteapparat med bevægelse frem og tilbage, UK-stik
    Discontinued
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    444-2327
    Model
    HS 260 control
    Rystebevægelse
    Reciprok
    Slag
    20 mm
    Hastighedsområde
    10 - 300 min⁻¹
    Display
    Digital hastigheds/timer/funktion
    B×D×H
    360×420×100 mm
    Vægt
    8,8 kg
    Max. load
    7,5 kg
    Motoreffekt input/output
    45/10 W
  • 444-2328
    HS 260 control rysteapparat med bevægelse frem og tilbage, CH-stik
    HS 260 control rysteapparat med bevægelse frem og tilbage, CH-stik
    Discontinued
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    444-2328
    Model
    HS 260 control
    Rystebevægelse
    Reciprok
    Slag
    20 mm
    Hastighedsområde
    10 - 300 min⁻¹
    Display
    Digital hastigheds/timer/funktion
    B×D×H
    360×420×100 mm
    Vægt
    8,8 kg
    Max. load
    7,5 kg
    Motoreffekt input/output
    45/10 W
Accessories
Produktinformation
  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • Holder til skilletragt
    Holder til skilletragt
    444-2778
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 6.130,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • Beslag til fastgørelsesklemme (330×330×24 mm), leveres uden klemmer
    Beslag til fastgørelsesklemme (330×330×24 mm), leveres uden klemmer
    444-2776
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 1.540,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Til
    Tilgængelighed
    Price
  • Fastgørelsesklemme
    Fastgørelsesklemme
    444-2534
    200/250 ml kolbe
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 499,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • Universalholder (425×335×135 mm)
    Universalholder (425×335×135 mm)
    444-2775
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 5.930,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Til
    Tilgængelighed
    Price
  • Fastgørelsesklemme
    Fastgørelsesklemme
    444-0674
    1000 ml kolbe
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 499,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • Skålholder (410×370×32 mm)
    Skålholder (410×370×32 mm)
    444-2777
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 1.300,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Til
    Tilgængelighed
    Price
  • Fastgørelsesklemme
    Fastgørelsesklemme
    444-2532
    50 ml kolbe
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 268,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Til
    Tilgængelighed
    Price
  • Fastgørelsesklemme
    Fastgørelsesklemme
    444-2531
    25 ml kolbe
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 268,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Til
    Tilgængelighed
    Price
  • Fastgørelsesklemme
    Fastgørelsesklemme
    444-2533
    100 ml kolbe
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 268,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Til
    Tilgængelighed
    Price
  • Fastgørelsesklemme
    Fastgørelsesklemme
    444-2535
    500 ml kolbe
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 499,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • Clamping roll, length 335 mm
    Clamping roll, length 335 mm
    IKAA3030501
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 408,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • Cable for labworldsoft®
    Cable for labworldsoft®
    441-2333
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 459,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • Adjustable testtube rack variable
    Adjustable testtube rack variable
    IKAA20125567
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 2.710,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • Labworldsoft® 6 Pro, with access to the entire device library
    Labworldsoft® 6 Pro, with access to the entire device library
    IKAA20017366
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 104.110,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • Universal adhesive mat, STICKMAX, (W×D): 200×200 mm, max. speed 300 rpm
    Universal adhesive mat, STICKMAX, (W×D): 200×200 mm, max. speed 300 rpm
    444-0521
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 551,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • Cable PC 2.1, length 5 m, for connecting the thermostat vpc control to a PC (9 pin interface)
    Cable PC 2.1, length 5 m, for connecting the thermostat vpc control to a PC (9 pin interface)
    IKAA2700700
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 176,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • Labworldsoft® 6 Starter
    Labworldsoft® 6 Starter
    IKAA20019397
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 45.630,00 kr