Accessories for orbital shaker, VXR basic Vibrax®
Leverandør: IKA
Gå til:
Om denne vare
9 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
Product Family Options
Produktinformation
- TilTilgængelighedPrice
- 444-2302ReagensglasholderReagensglasholderOp til 36 reagensglas eller centrifugerør med 16 mm ØLog ind for tilgængelighed1 * 1 Items4.160,00 kr
- 444-2301Holder til én hånd (135×130 mm)Holder til én hånd (135×130 mm)Rystning af enkelte rør, 1-250 ml, som holdes med håndenLog ind for tilgængelighed1 * 1 Items1.030,00 kr
- 444-2308UniversalholderUniversalholderHurtig og sikker fastspænding, maksimum 2x500 ml Erlenmeyer-kolberLog ind for tilgængelighed1 * 1 Items7.050,00 kr
- 444-2303Skålholder (410×210 mm)Skålholder (410×210 mm)Celledyrkningsflasker, PetriskåleLog ind for tilgængelighed1 * 1 Items2.950,00 kr
- 444-2747Holder
- 444-2743ReagensglasindsatsReagensglasindsatsHolder til Eppendorf-mikrorør eller reagensglas, 70 huller Ø 10 mmLog ind for tilgængelighed1 * 1 Items1.550,00 kr
- 444-2744ReagensglasindsatsReagensglasindsatsHolder til reagensglas, 41 huller Ø 12 mmLog ind for tilgængelighed1 * 1 Items1.550,00 kr
- 444-2745ReagensglasindsatsReagensglasindsatsHolder til reagensglas, 32 huller Ø 16 mmLog ind for tilgængelighed1 * 1 Items1.190,00 kr
- 444-2746ReagensglasindsatsReagensglasindsatsHolder til reagensglas, 18 huller Ø 20 mmLog ind for tilgængelighed1 * 1 Items1.190,00 kr