Orders LinkContactUsLinkComponent
Orbital shaker, VXR basic Vibrax®
Orbital shaker, VXR basic Vibrax®
Leverandør:   IKA
Orbital shaker, VXR basic Vibrax®
Leverandør:  IKA
Certifikater
Orbital shaker, VXR basic Vibrax®
1 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
Lille optoelektronisk styret ryster med et bredt hastighedsområde. Cirkulær rystebevægelse og lave hastigheder opretholdes fint.
  • Egnet til kontinuerlig drift
  • Sortiment af udskifteligt tilbehør
  • Kan anvendes ved 5 til 40 °C (80% relativ luftfugtighed) i en inkubator eller et kølerum
IP protection class according to DIN EN 60529: IP 21
Certifications: IP-beskyttelsesklasse i henhold til DIN EN 60529: IP 21
Bestillingsoplysninger: Leveres uden tilbehør. Ønsket tilbehør skal bestilles separat.
Specifications for Product Family
Specifikationer
  • Catalog No:
  • 444-0022
  • 444-0058
  • 444-0511
  • Model:
  • VXR basic Vibrax
  • VXR basic Vibrax
  • VXR basic Vibrax
  • Hastighed:
  • 0 - 2200 min⁻¹
  • 0 - 2200 min⁻¹
  • 0 - 2200 min⁻¹
  • Rystebevægelse:
  • Orbital
  • Orbital
  • Orbital
  • Max. load:
  • 2 kg
  • 2 kg
  • 2 kg
  • Effekt, indgang/udgang:
  • 35/13,2 W
  • 35/13,2 W
  • 35/13,2 W
  • Orbit:
  • 4 mm
  • 4 mm
  • 4 mm
  • Vægt:
  • 6,1 kg
  • 6,1 kg
  • 6,1 kg
  • B×D×H:
  • 157×247×130 mm
  • 157×247×130 mm
  • 157×247×130 mm
Specifikationer
Product Family Options
Produktinformation
  • Tilgængelighed
    Price
  • 444-0022
    VXR basic Vibrax rysteapparat med cirkulær bevægelse, EU-stik
    VXR basic Vibrax rysteapparat med cirkulær bevægelse, EU-stik
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 15.780,00 kr
    15.780,00 kr
    1 * 1 Items
       15.780,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    444-0022
    Model
    VXR basic Vibrax
    Hastighed
    0 - 2200 min⁻¹
    Rystebevægelse
    Orbital
    Max. load
    2 kg
    Effekt, indgang/udgang
    35/13,2 W
    Orbit
    4 mm
    Vægt
    6,1 kg
    B×D×H
    157×247×130 mm
  • 444-0058
    VXR basic Vibrax rysteapparat med cirkulær bevægelse, UK-stik
    VXR basic Vibrax rysteapparat med cirkulær bevægelse, UK-stik
    Discontinued
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    444-0058
    Model
    VXR basic Vibrax
    Hastighed
    0 - 2200 min⁻¹
    Rystebevægelse
    Orbital
    Max. load
    2 kg
    Effekt, indgang/udgang
    35/13,2 W
    Orbit
    4 mm
    Vægt
    6,1 kg
    B×D×H
    157×247×130 mm
  • 444-0511
    VXR basic Vibrax rysteapparat med cirkulær bevægelse, CH-stik
    VXR basic Vibrax rysteapparat med cirkulær bevægelse, CH-stik
    Discontinued
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    444-0511
    Model
    VXR basic Vibrax
    Hastighed
    0 - 2200 min⁻¹
    Rystebevægelse
    Orbital
    Max. load
    2 kg
    Effekt, indgang/udgang
    35/13,2 W
    Orbit
    4 mm
    Vægt
    6,1 kg
    B×D×H
    157×247×130 mm
Accessories
Produktinformation
  • Katalog #
    Til
    Tilgængelighed
    Price
  • Reagensglasindsats
    Reagensglasindsats
    444-2743
    Holder til Eppendorf-mikrorør eller reagensglas, 70 huller Ø 10 mm
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 1.550,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Til
    Tilgængelighed
    Price
  • Reagensglasholder
    Reagensglasholder
    444-2302
    Op til 36 reagensglas eller centrifugerør med 16 mm Ø
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 4.160,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Til
    Tilgængelighed
    Price
  • Holder til én hånd (135×130 mm)
    Holder til én hånd (135×130 mm)
    444-2301
    Rystning af enkelte rør, 1-250 ml, som holdes med hånden
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 1.030,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Til
    Tilgængelighed
    Price
  • Skålholder (410×210 mm)
    Skålholder (410×210 mm)
    444-2303
    Celledyrkningsflasker, Petriskåle
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 2.950,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Til
    Tilgængelighed
    Price
  • Holder
    Holder
    444-2747
    Holder til reagensglasindsatse
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 1.550,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Til
    Tilgængelighed
    Price
  • Reagensglasindsats
    Reagensglasindsats
    444-2745
    Holder til reagensglas, 32 huller Ø 16 mm
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 1.190,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Til
    Tilgængelighed
    Price
  • Reagensglasindsats
    Reagensglasindsats
    444-2746
    Holder til reagensglas, 18 huller Ø 20 mm
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 1.190,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Til
    Tilgængelighed
    Price
  • Universalholder
    Universalholder
    444-2308
    Hurtig og sikker fastspænding, maksimum 2x500 ml Erlenmeyer-kolber
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 7.050,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Til
    Tilgængelighed
    Price
  • Reagensglasindsats
    Reagensglasindsats
    444-2744
    Holder til reagensglas, 41 huller Ø 12 mm
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 1.550,00 kr