Orders LinkContactUsLinkComponent
Prøvetager, SiloPicker
Prøvetager, SiloPicker
Prøvetager, SiloPicker, 1300 mm, 3500 mm
Katalog # 300-1025
Leverandør:   BURKLE
Prøvetager, SiloPicker
Katalog # 300-1025
Leverandør:  BURKLE
Prøvetager, SiloPicker
Prøvetager, SiloPicker
Prøvetager, SiloPicker, 1300 mm, 3500 mm
Price
5.550,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 Items
Product Details & Documents
For sampling bulk goods at depths of up to 3,5 metres, depending on the density of the bulk goods to be sampled. Inserting the sampler into the bulk goods closes the collection chamber. At the desired depth, the collection chamber is opened by withdrawing the sampler, the chamber is filled and can be pulled out and collected.
  • Easy handling
  • Sampler length 1300 mm, may be extended up to 3500 mm using extension rods
  • Stainless steel V4A (1.4404)/AISI 316 L
Specifikationer
  • Neds.- dybde:
    3500 mm
  • Beskrivelse:
    Prøvetager, SiloPicker
  • Længde:
    1300 mm
Accessories
Produktinformation
  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • Håndtag, 600 mm
    Håndtag, 600 mm
    300-0103
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 904,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • Prøvebeholder, 100 ml
    Prøvebeholder, 100 ml
    300-0105
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 3.660,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • Forlængerstav, 100 cm
    Forlængerstav, 100 cm
    300-1037
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 961,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • Forlængerstav, 50 cm
    Forlængerstav, 50 cm
    300-1026
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 765,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • Transportkasse
    Transportkasse
    312-1141
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 1.510,00 kr